Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
agency
BP, NF, Ph. Eur.
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
98.0-102.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
solubility
85.3 g/L
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) environmental | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) USP Biologics |
| agency BP, Ph. Eur., NF | agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. | agency traceable to USP 1265402 | agency - |
| technique(s) API processing | polymorph screening: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| assay 98.0-102.0% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay - | assay - |
| solubility 85.3 g/L | solubility 85.3 g/L | solubility soluble, water: soluble | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylacetat
wgk
WGK 1
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Artikel
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1008642500 | 04022536011219 |
| 1008646190 | 04022536011264 |
| 1008646010 | 04022536011240 |
| 1008646025 | 04022536011257 |
| 1008641000 | 04022536011196 |
| 1008649181 | 04022536011271 |