Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor density
3.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0006 meq/g Alkalinity, ≤0.05% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
300 nm, ≥70%, 310 nm, ≥80%, 350 nm, ≥98%
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
kinematic viscosity
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
transition temp
flash point 4 °C
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Application
- Auswirkungen von Toluol auf den Abbau komplexer organischer Stoffe in Abwasserbehandlungssystemen: In dieser Studie werden die Auswirkungen von Toluol auf die Abbauprozesse von komplexen organischen Stoffen in Abwasserbehandlungssystemen untersucht. In ihr werden die hemmenden Auswirkungen von Toluol auf die mikrobielle Aktivität hervorgehoben und Strategien zur Abschwächung dieser Auswirkungen vorgeschlagen, um die Effizienz der Abwasserbehandlung zu verbessern (Taheri et al., 2022).
Preparation Note
Analysis Note
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 2,0 mg/l
Wasser: ≤ 0,05 %
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0006 meq/g
Durchlässigkeit (bei 300 nm): ≥ 70 %
Durchlässigkeit (bei 310 nm): ≥ 80 %
Durchlässigkeit (ab 350 nm): ≥ 98 %
Filtriert durch 0,2-µm-Filter
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) GC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.9% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp -93 °C (lit.) | mp -93 °C (lit.) | mp -93 °C (lit.) | mp -93 °C (lit.) |
| vapor density 3.2 (vs air) | vapor density 3.2 (vs air) | vapor density 3.2 (vs air) | vapor density 3.2 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F - closed cup
flash_point_c
4.4 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3