Yes, this material is packaged in glass bottles.
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,20 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 168,00 |
Über diesen Artikel
vapor density
3 (20 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
potency
5620 mg/kg LD50, oral (Rat), >18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
technique(s)
GC/MS: suitable
impurities
≤0.02% Water
evapn. residue
≤3.0 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
solubility
85.3 g/L
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Bio-guided isolation of a new sesquiterpene from Artemisia cina with anthelmintic activity against Haemonchus contortus L3 infective larvae: In dieser Studie wird die Isolierung bioaktiver Verbindungen aus Artemisia cina untersucht. Dabei wird die Verwendung von Ethylacetat für Extraktions- und Aufreinigungsprozesse demonstriert. Diese Ergebnisse können Chemiker in der Wissenschaft dazu inspirieren, neuartige Extraktionstechniken für Naturprodukte zu entwickeln (Arango-De la Pava et al., 2024).
- Attractant and repellent properties of Senna didymobotrya plant extracts to Amblyomma variegatum and Rhipicephalus appendiculatus: In diesem Artikel wird die Verwendung von Ethylacetat bei der Extraktion von Verbindungen aus der Senna-Pflanze beschrieben, die auf Pestizideigenschaften getestet werden. Die Autoren geben Einblicke in seine Verwendung bei der Bioassay-gestützten Fraktionierung (Kinyua et al., 2024).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) GC/MS: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) |
| solubility 85.3 g/L | solubility 85.3 g/L | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| impurities ≤0.02% Water | impurities - | impurities ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.05% Water | impurities ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.05% Water, ≤10 ppb Al (Aluminium), ≤10 ppb Ca (Calcium), ≤10 ppb Fe (Iron), ≤10 ppb Mg (Magnesium), ≤5 ppb K (Potassium), ≤50 ppb Na (Sodium) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylacetat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
hcodes
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
-
I don't see the type of packaging listed. Is this product available in a glass bottle?