Merck
1.03649
Supelco
Ethylacetat
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Synonym(e):
Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester, EtOAc
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
Beilstein:
506104
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
EG-Index-Nummer:
205-500-4
NACRES:
NA.03
Assay:
≥99.8% (GC)
Methode(n):
LC/MS: suitable
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
Dampfdruck:
73 mmHg ( 20 °C)
Dampfdichte
3 (20 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
73 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
LiChrosolv®
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
801 °F
Expl.-Gr.
2.2-11.5 %, 38 °F
Methode(n)
LC/MS: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤5 ppb K (Potassium)
≤50 ppb Na (Sodium)
Abdampfrückstand
≤2.0 mg/L
Durchlässigkeit
260 nm, ≥50%
265 nm, ≥80%
270 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−84 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -4 °C
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The product is a high purity solvent that ensures baseline stability, lowest impurity levels and high UV transmittance in LC-MS applications.
Anwendung
Intended for HPLC or LC-MS, either as an extraction solvent or as a mobile phase.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • no ghost peaks
  • full reproducibility
  • extends the lifetime of columns
  • optimized and tested for LC-MS applications
  • minimal background ion suppression
  • reduced risk of contamination
  • less exposure to hazardous chemicals
Angaben zur Herstellung
Product filtered through a 0.2 μm filter
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99.8 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 2.0 mg/l
Wasser: ≤ 0.05 %
Acidität: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0.0002 meq/g
Al (Aluminium): ≤ 10 ppb
Ca (Calcium): ≤ 10 ppb
Fe (Eisen): ≤ 10 ppb
K (Kalium): ≤ 5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppb
Na (Natrium): ≤ 50 ppb
Durchlässigkeit (bei 260 nm): ≥ 50 %
Durchlässigkeit (bei 265 nm): ≥ 80 %
Durchlässigkeit (ab 270 nm): ≥ 98 %
Eignung für LC-MS; Intensität Einzelsignal bezogen auf Reserpin(APCI/ESI positiv): ≤ 2 ppb
Eignung für LC-MS; Intensität Einzelsignal bezogen auf Reserpin(APCI/ESI negativ): ≤ 20 ppb
Filtriert durch 0,2 µm Filter.
Sonstige Hinweise
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Rechtliche Hinweise
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
24.8 °F
Flammpunkt (°C)
-4 °C