Fortfahren mit
1.00729
Sulfuric acid
90-91%, for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk
Synonym(e):
Schwefelsäure -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 474,00
€ 355,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
Assay:
90.0-91.0% (acidimetric)
Form:
liquid
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Schwefelsäure 90–91 %, for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk
Quality Level
assay
90.0-91.0% (acidimetric)
form
liquid
impurities
≤0.2 ppm Nitrate (NO3)
bp
300 °C
density
1.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetrisch): 90,0–91,0 %
Dichte (d 20 °C): 1,815–1,821
Nitrat (NO₃): ≤ 0,2 ppm
Test auf Öle und Fette: entspricht
Verfallsdatum: siehe Produktetikett
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.007481.007321.09286
assay
90.0-91.0% (acidimetric)
assay
≥97.5% (alkalimetric)
assay
95-97% (alkalimetric)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
density
1.81 g/cm3 at 20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.30 g/cm3 at 20 °C
impurities
≤0.2 ppm Nitrate (NO3)
impurities
-
impurities
-
impurities
≤10 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schwefelsäure 90–91 %
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100729902504022536009834
100729050004022536009803
100729250004022536009810