Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Schwefelsäure (95–97 %), for analysis (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
product line
EMSURE®
assay
95-97% (alkalimetric)
form
liquid
ign. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
solubility
water: soluble (caution ! development of heat)
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1 ppm, nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm, phosphate (PO43-): ≤0.5 ppm
SMILES string
OS(O)(=O)=O
cation traces
Ag: ≤0.02 ppm, Al: ≤0.05 ppm, As: ≤0.01 ppm, Ba: ≤0.05 ppm, Be: ≤0.01 ppm, Bi: ≤0.1 ppm, Ca: ≤0.2 ppm, Cd: ≤0.02 ppm, Co: ≤0.01 ppm, Cr: ≤0.05 ppm, Cu: ≤0.01 ppm, Fe: ≤0.1 ppm, Ge: ≤0.05 ppm, Hg: ≤0.005 ppm, K: ≤0.1 ppm, Li: ≤0.01 ppm, Mg: ≤0.05 ppm, Mn: ≤0.01 ppm, Mo: ≤0.05 ppm, NH4+: ≤2 ppm, Na: ≤0.5 ppm, Ni: ≤0.02 ppm, Pb: ≤0.02 ppm, Sr: ≤0.02 ppm, Ti: ≤0.1 ppm, Tl: ≤0.05 ppm, V: ≤0.01 ppm, Zn: ≤0.05 ppm, Zr: ≤0.1 ppm, heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Nuclear magnetic resonance analysis of a chemically cross-linked ferrous-methylthymol blue-polyvinyl alcohol radiochromic gel dosimeter: Forschende analysierten mit NMR ein Eisen-Methylthymolblau-Polyvinylalkohol-Gel-Dosimeter und zeigten dessen Potenzial für genaue Strahlendosismessungen in medizinischen und industriellen Anwendungen (Eyadeh et al, 2019).
- Discriminate sensing of pyrophosphate using a new tripodal tetramine-based dinuclear Zn(II) complex under an indicator displacement assay approach.: In dieser Arbeit wurde eine neuartige Erkennungsmethode für den Nachweis von Pyrophosphat unter Verwendung eines Zn(II)-Komplexes und Methylthymolblau in einem Indikator-Verdrängungsassay vorgestellt, wobei seine Selektivität und Effizienz hervorgehoben wurden (Watchasit et al., 2014).
- Direct colorimetric detection of copper(II) ions in sampling using diffusive gradients in thin-films: In der Studie wurde ein kolorimetrisches Verfahren unter Verwendung von Methylthymolblau zum direkten Nachweis von Kupfer(II)-Ionen über Diffusionsgradienten in Dünnschichten vorgestellt. Das Verfahren stellt ein einfaches und wirksames Analyseinstrument dar (McGifford et al., 2010).
- Experimental correlation between the pKa value of sulfonphthaleins with the nature of the substituents groups: Diese Forschungsarbeit untersuchte die Beziehung zwischen den pKa-Werten von Sulfonphthaleinen, einschließlich Methylthymolblau, und ihren Substituentengruppen und lieferte damit Erkenntnisse für ein besseres Verständnis und eine bessere Vorhersage ihres Verhaltens in verschiedenen chemischen Umgebungen (Balderas-Hernández et al., 2008).
Analysis Note
Identität: entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Aussehen: entspricht
Dichte (d 20/20): 1,834 - 1,837
Chlorid (Cl): ≤ 0,1 ppm
Nitrat (NO₃): ≤ 0,2 ppm
Phosphat (PO₄): ≤ 0,5 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 1 ppm
Ag (Silber): ≤ 0,02 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
As (Arsen): ≤ 0,01 ppm
Ba (Barium): ≤ 0,05 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0,01 ppm
Bi (Bismut): ≤ 0,1
Ca (Calcium): ≤ 0,2 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,02 ppm
(Cobalt): ≤ 0,01 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,05 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,01 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,1
Ge (Germanium): ≤ 0,05 ppm
Hg (Quecksilber): ≤ 0,005 ppm
K (Kalium): ≤ 0,1
Li (Lithium): ≤ 0,01 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,05 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,01 ppm
Mo (Molybdän): ≤ 0,05 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 2 ppm
Na (Natrium): ≤ 0,5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,02 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,02 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,02 ppm
Ti (Titan): ≤ 0,1
Tl (Thallium): ≤ 0,05 ppm
V (Vanadium): ≤ 0,01 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,05 ppm
Zr (Zirkonium): ≤ 0,1
Kaliumpermanganat reduzierende Substanzen (als SO₂): ≤ 2 ppm
Glührückstand: ≤ 5 ppm
Verfallsdatum: siehe Produktetikett
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade - |
| assay 95-97% (alkalimetric) | assay 95-97% (alkalimetric) | assay 95.85-96.15% (alkalimetric) | assay ≥97.5% (alkalimetric) |
| agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. | agency reag. ISO | agency - | agency - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schwefelsäure (95–97 %)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Verwandter Inhalt
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1007320510 | 04054839164187 |
| 1007322510 | 04027269568986 |
| 1007321000 | 04027269568733 |
| 1007322500 | 04022536009971 |
| 1007329025 | 04022536779638 |