Fortfahren mit
1.01833
Sulfuric acid
95-97%, for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Schwefelsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,70
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Assay:
95-97% (alkalimetric)
Concentration:
≥65.0% (alkalimetric)
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
€ 91,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Schwefelsäure (95–97 %), for analysis EMPARTA® ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
product line
EMPARTA®
assay
95-97% (alkalimetric)
form
liquid
concentration
≥65.0% (alkalimetric)
impurities
≤2 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
ign. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
solubility
water: soluble
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.2 ppm, nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm
cation traces
As: ≤0.01 ppm, Fe: ≤0.2 ppm, Hg: ≤0.005 ppm, NH4+: ≤2 ppm, heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch): 95,0–97,0 %
Identität: entspricht
Aussehen: entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Chlorid (Cl): ≤ 0,2 ppm
Nitrat (NO₃): ≤ 0,5 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 1 ppm
As (Arsen): ≤ 0,01 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,2 ppm
Hg (Quecksilber): ≤ 0,005 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 2 ppm
Kaliumpermanganat reduzierende Substanzen (als SO₂): ≤ 2 ppm
Glührückstand: ≤ 5 ppm
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.007311.007321.12080
concentration
≥65.0% (alkalimetric)
concentration
95-97%
concentration
-
concentration
-
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
assay
95-97% (alkalimetric)
assay
95-97% (alkalimetric)
assay
95-97% (alkalimetric)
assay
≥98% (alkalimetric)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schwefelsäure (95–97 %)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
PowerPoint Template
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101833250004022536994758