Fortfahren mit
1.00582
Tungstophosphoric acid hydrate
cryst. EMPLURA®
Synonym(e):
Tungstophosphoric acid hydrate, Phosphotungstic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 24.560,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3[P(W3O10)4] · x H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2880.05 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
215-682-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
€ 124,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
EMPLURA®
form
solid
potency
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤17% loss on ignition, 750 °C
pH
1.3 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
107 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
bulk density
960 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.002%, Pb: ≤0.005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[P](=O)(O)(O)O.O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Loss on ignition (750 °C): ≤ 17 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.0058379690P4006
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
pH
1.3 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pH
1.3 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pH
2 (20 °C)
pH
2 (20 °C)
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
cation traces
Cu: ≤0.001%, Pb: ≤0.005%, Fe: ≤0.002%
cation traces
Cu: ≤10 ppm, Fe: ≤20 ppm, K: ≤200 ppm, Na: ≤200 ppm, Pb: ≤20 ppm
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100582902504022536008240
100582010004022536008226