Wichtige Dokumente
P4006
Wolframatophosphorsäure Hydrat
reagent grade
Synonym(e):
Wolframatophosphorsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
~95 °C (lit.)
SMILES String
O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChIKey
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Es kann für die Herstellung von Folgendem verwendet werden:
- Mit Wolframatophosphorsäurehydrat dotierten Ormosilhybridnetzwerken.
- Nioboxid-gestützte Wolframatophosphorsäure(PTA)-Katalysatoren.
- Titandioxid (TiO2)-Nanopartikel/Wolframatophosphorsäure(HPW)-Filme.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.
Protokolle
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.