Fortfahren mit
1.00532
Molybdatophosphorsäure-Hydrat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Molybdatophosphorsäure-Hydrat, Molybdatophosphorsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 285,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3[P(Mo3O10)4] · x H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1825.25 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
234-713-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
crystals
Grade:
ACS reagent
€ 147,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
form
crystals
impurities
≤100 ppm Insoluble matter
loss
22.0- 25.0% loss on drying, 120 °C
mp
78-90 °C (anhydrous substance)
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.62 g/cm3
bulk density
980 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 ppm, sulfate (SO42-): ≤100 ppm
cation traces
Ca: ≤100 ppm, Cu: ≤10 ppm, Fe: ≤50 ppm, NH4+: ≤30 ppm, Pb: ≤20 ppm, heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[Mo](=O)(=O)=O.[P](=O)(O)(O)O.O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Polyoxometallate Cluster Induced High-Entropy Oxide Sub-1 nm Nanosheets as Photoelectrocatalysts for Zn-Air Batteries: In dieser Forschungsarbeit wird die Integration von Molybdatophosphorsäurehydrat bei der Entwicklung hoch entropischer Oxid-Nanoblätter veranschaulicht, wodurch die photoelektrokatalytischen Eigenschaften für Energiespeicheranwendungen, insbesondere in Zink-Luft-Batterien, verbessert werden (Ge et al., 2024).
  • Microwave-assisted synthesis of polyoxometalate-Dy(2)O(3) monolayer nanosheets and nanotubes: In dieser Studie wird die Synthese von Dysprosiumoxid-Nanoblättern und -Nanoröhren unter Verwendung von Molybdatophosphorsäurehydrat beschrieben, was dessen Rolle bei der Synthese fortschrittlicher Materialien durch mikrowellenassistierte Prozesse unterstreicht (Dipalo et al., 2024).
  • Tailoring Type III Porous Ionic Liquids for Enhanced Liquid-Liquid Two-Phase Catalysis: Die Verwendung von Molybdatophosphorsäurehydrat bei der Modifizierung ionischer Flüssigkeiten ermöglicht Einblicke in dessen Anwendung in der Katalyse, insbesondere bei der Verbesserung der Effizienz von Flüssig-Flüssig-Zweiphasensystemen (Wu et al., 2024).
  • ZIFs-Derived Hollow Nanostructures via a Strong/Weak Coetching Strategy for Long-Life Rechargeable Zn-Air Batteries: Die Anwendung von Molybdatophosphorsäurehydrat bei der Entwicklung von hohlen Nanostrukturen aus zeolithischen Imidazolat-Gerüsten (Zeolitic Imidazolate Frameworks, ZIF) stellt einen neuartigen Ansatz zur Verbesserung der Langlebigkeit und Leistung von Zink-Luft-Batterien dar (Li et al., 2024).
  • Polyoxometalates Mediated Amyloid Fibrillation Dynamics and Restoration of Enzyme Activity of Hen Egg White Lysozyme Treated under Cold Atmospheric Pressure Plasma: Dieser Artikel befasst sich mit den Anwendungen von Molybdatophosphorsäurehydrat in der Biomedizin, insbesondere mit dessen Rolle bei der Modulation der Proteinfibrillierung und der Wiederherstellung der Enzymaktivität, und ermöglicht wichtige Einblicke in therapeutische und biochemische Anwendungen (Kalita et al., 2024).
Analysis Note
Unlösliche Anteile: ≤ 100 ppm
Chlorid (Cl): ≤ 50 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 100 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 50 ppm
Ca (Calcium): ≤ 100 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 10 ppm
Fe (Eisen): ≤ 50 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 30 ppm
Pb (Blei): ≤ 20 ppm
Glühverlust (120 °C): 22,0 - 25,0 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.005821.00583137271
MES hydrate EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137271
MES hydrate
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
400
form
crystals
form
solid
form
solid
form
powder
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
pictograms
Flame over circleCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100532002504022536007458
100532010004022536007465