Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 52,20 |
Über diesen Artikel
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.5%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
density
1.002 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
In der PAS-Reaktion wird das histologische Probenmaterial zuerst mit Periodsäure behandelt, wodurch es zu einer Oxidation des 1,2-Glycols zu Aldehydgruppen kommt. Die Addition von Schiff-Reagens (Fuchsin-Schwefelsäure)(Produktnummer 1.09033) im zweiten Schritt veranlasst die Aldehyde dazu, zu reagieren und eine leuchtend rote Farbe zu erzeugen. Im Endergebnis erzeugt die PAS-Reaktion eine spezifische Farbreaktion mit unsubstituierten Polysachariden, Mucopolysacchariden, Muco- und Glykoproteinen sowie Glyko- und Phospholipiden.
Die PAS-Reaktion kann weiterhin mit dem Alcianblau-Färbungsverfahren kombiniert werden, um Mucosubstanzen (Glykosaminoglykane) nachzuweisen.
Sie ist ein IVD-/CE-registriertes &und -zertifiziertes Produkt, das aufgrund seiner ausgezeichneten Qualität in der klinischen Diagnostik angewandt werden kann. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Analysis Note
Polysaccharide: violett
Glycogen: violett
neutrale Mucopolysaccharide: violett
Mucoproteine: violett
Glycoproteine: violett
Glycolipide: violett
Phospholipide: violett
Grundmembran: violett
Kollagen: violett
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| concentration 0.5% | concentration - | concentration - | concentration - |
| form liquid | form powder or crystals | form liquid | form crystals |
| application(s) clinical testing | application(s) histology | application(s) clinical testing | application(s) - |
| Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD for in vitro diagnostic use | IVD - |
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1004821000 | 04022536706726 |