Fortfahren mit
1.00443
Nitric acid
65%, EMPLURA®
Synonym(e):
Salpetersäure -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,80
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 521,00
180 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.820,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.01
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
64.3-66.4% HNO3
Form:
liquid
€ 64,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Salpetersäure 65 %, EMPLURA®
vapor pressure
9.4 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
form
liquid
concentration
64.3-66.4% HNO3
impurities
≤0.0001% As (Arsenic), ≤0.0003% Chloride (Cl), ≤0.0004% Fe (Iron), ≤0.0005% Heavy metals (as Pb), ≤0.001% Ca (Calcium), ≤0.001% NH4 (Ammonium), ≤0.001% Sulfate (SO4), ≤0.003% Nitrogen oxides (as N2O3)
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.39 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • In-vitro evaluation of microleakage of bioceramic root-end filling materials: A spectrophotometric study: In dieser Studie wurde 65%ige Salpetersäure für die Probenvorbereitung in der spektrophotometrischen Analyse von Mikroleckagen in Dentalmaterialien verwendet, um Erkenntnisse über die Wirksamkeit verschiedener Biokeramik-Materialien zu erhalten (Gupta und Kewalramani, 2021).
  • A comparative evaluation of resin- and varnish-based surface protective agents on glass ionomer cement - a spectrophotometric analysis: In der Studie wurde 65%ige Salpetersäure für die Vorbereitung von Glasionomerzement-Proben verwendet, um die Wirksamkeit von Oberflächenschutzmitteln mit spektrophotometrischen Methoden zu bewerten (Tyagi et al., 2020).
  • Spectrophotometric analysis evaluating apical microleakage in retrograde filling using GIC, MTA and biodentine: an in-vitro study: In dieser Forschungsarbeit wurde 65%ige Salpetersäure bei der Vorbereitung von Proben für die Bewertung von Mikroleckagen in Dentalrestaurationsmaterialien verwendet, wobei die Leistung verschiedener Materialien zur Vermeidung von Leckagen hervorgehoben wurde (Nepal et al., 2020).
  • Influence of stacked structure of carbons modified on its surface on n-pentane adsorption: In dieser Studie wurde 65%ige Salpetersäure zur Oberflächenmodifikation von Kohlenstoffmaterialien verwendet, um die Auswirkungen auf die Adsorptionseigenschaften zu untersuchen. Dabei wurden signifikante Erkenntnisse darüber gewonnen, wie die Oberflächenstruktur die Adsorptionseffizienz beeinflusst (Carvajal-Bernal et al., 2019).
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch): 64,3 - 66,4 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,0003 %
Iodat, Bromat: entspricht
Stickoxide (als N₂O₃): ≤ 0,003 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0004 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,001 %
Lösungsmittel-Rückstände (ICH Q3C): ...ausgeschlossen durch den Herstellprozess
Abdampfrückstand: ≤ 0,01 ppm
Verfallsdatum: siehe Produktetikett
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.004411.151871.60317
concentration
64.3-66.4% HNO3
concentration
65%
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salpetersäure 65 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100443100004022536006383
100443918004022536862200
100443902504022536006420
100443250004022536006406