Merck
1.60317
Supelco
Nitric acid
25%, suitable for titration
Synonym(e):
Salpetersäure -Lösung
Größe auswählen
0.5 L
€ 34,10
€ 34,10
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.5 L
€ 34,10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.21
€ 34,10
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Salpetersäure 25 %, suitable for titration
Produktlinie
Titripur®
Qualitätsniveau
Form
liquid
Methode(n)
titration: suitable (argentrometric)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1