Fortfahren mit
1.00419
Parteck® M 200 (Mannitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JP, USP, E 421
Synonym(e):
D-Mannitol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
E Number:
E421
EC Index Number:
200-711-8
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
ChP, JP, BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
autoignition temp.
410 °C
quality
E 421
particle size
(see specification)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
164-169 °C
solubility
213 g/L
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
General description
Im Hinblick auf die Herausforderungen bei der Formulierung haben wir Particle-Engineering-Technologien eingesetzt, um funktionelle Hilfsstoffe speziell für feste Darreichungsformen zu entwickeln. Die einzigartigen Partikeleigenschaften der Produkte in unserem Parteck® Portfolio sind speziell auf herausragende Leistung in Tablettierungsprozessen, auf spezifische Technologien für die Wirkstoffverabreichung und auf eine Verbesserung der Löslichkeit ausgelegt.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden können. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Der Hilfsstoff Parteck® M erzielt ausgezeichnete Komprimierbarkeit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Stabilität des Wirkstoffs während des gesamten Herstellprozesses und darüber hinaus. Durch das direkt komprimierbare Mannit ist keine weitere Verarbeitung oder Anwendung hoher Kompressionskräfte erforderlich. Die einzigartige und große Oberfläche von Parteck® M-Hilfsstoffen ermöglicht eine schnelle Auflösung und Freisetzung unabhängig von der Dosis. Es ist gut für Tablettierungsprozessemit direkter Komprimierung oder für Granulierungsverfahren wie Nassgranulierung undWalzenverdichtung geeignet. Parteck® M ist in verschiedenen Teilchengrößen erhältlich.
Die Spezifikation des Produkts ist Teil des Emprove® Material Qualification Dossier und steht unter „Allgemeine Eigenschaften“.
Features and Benefits
  • Hohe Verdichtbarkeit bei geringen Kompressionskräften
  • schneller Zerfall und schnelle Auflösung
  • hohes Verdünnungspotenzial
  • nicht hygroskopisch, außergewöhnlich niedriger Anteil reduzierender Zucker
  • gleichmäßige Dosen mit homogener Verteilung
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.059801.370961.03668
D-Mannitol EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 421
SAFC
1.05980
D-Mannitol
D-Mannitol EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37096
D-Mannitol
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
form
fine powder
form
fine powder
form
solid
form
fine powder
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
solubility
213 g/L
solubility
213 g/L
solubility
213 g/L
solubility
213 g/L
bp
290-295 °C/4 hPa
bp
290-295 °C/4 hPa
bp
290-295 °C/4 hPa
bp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
Alle Artikel anzeigen
Verwandter Inhalt
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100419902504027269146825
100419905004022536696652
100419250004022536958125