Fortfahren mit
1.00384
TLC Plates
Silica gel 60G 25 Glassplates 20 x 20 cm, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Synonym(e):
DC-Platten mit glasverstärkter Kieselgelschicht 60G
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 226,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
€ 226,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
DC_Platten, Kieselgel 60G, 25 Glasplatten, 20 x 20 cm,
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Gypsum
Gypsum, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
layer thickness
250 μm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
Diese neuen TLC Kieselgel 60G Platten werden Kunden in QS/QK-Laboren empfohlen, die ältere Monographie-Methoden der Ph Eur verwenden, für die TLC-Platten mit Gipsbinder benötigt werden.
Analysis Note
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9,7–11,7 µm
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
11–25
– Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 34–48
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 52–67
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 10,5
TLC-Test (Ph.Eur. Farbstofftest): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.003901.057471.05721
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support (silica gel coated), silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Gypsum
Gypsum, fluorescent indicator: no
feature
binder Gypsum
Gypsum, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
layer thickness
250 μm
layer thickness
250 μm
layer thickness
250 μm
layer thickness
250 μm
particle size
10-12 μm
particle size
10-12 μm
particle size
9.5-11.5 μm
particle size
10-12 μm
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100384000104027269251468