Fortfahren mit
1.00390
TLC-Kieselgel 60G F₂₅₄ 25 Glasplatten, 20 x 20 cm
glass support (silica gel coated), plate L × W 20 cm × 20 cm, suitable for thin layer chromatography (TLC), pkg of 25 plates, fluorometric
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
€ 203,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
glass support (silica gel coated), silica gel 60 matrix
feature
binder Gypsum
Gypsum, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
detection method
fluorometric (flourescent indicator F254)
storage temp.
2-30°C
General description
Glas-DC-Platte, Kieselgel-beschichtet mit Fluoreszenzindikator F254. Die Kieselgel-DC-Platten werden in Größen von 20 x 20 cm in Packungen zu je 25 Stück für die Dünnschichtchromatographie geliefert.
Analysis Note
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9,7–11,7 µm
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil: 11–25
– Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 34–48
– Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 52–67
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 10,5
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent A: Toluol (45 % rel. Feuchte)
DC-Test (Ph.Eur. Farbstofftest): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.057151.058081.05747
material
glass support (silica gel coated), silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Gypsum
Gypsum, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
plate L × W
20 cm × 20 cm
plate L × W
20 cm × 20 cm
plate L × W
5 cm × 20 cm
plate L × W
20 cm × 20 cm
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
Artikel
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
Verwandter Inhalt
Troubleshooting guide for thin-layer chromatography to enhance sample application, development, and visualization, and address common problems.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B17905-25G04061833426425
B17905-100G04061833426401
B17905-500G04061833426432
B17905-2.5KG04061833426418
100390000104027269251451
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf