Fortfahren mit
1.00326
Chlorwasserstofflösung
c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol, DIN ISO 6618, for titration in non-aquous media, Titripur®
Synonym(e):
Hydrogen chloride solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 93,90
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,50
€ 73,87
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
200-661-7
NACRES:
NA.21
€ 93,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chlorwasserstofflösung, 0.1M in 2-propanol, acc. to DIN ISO 6618 part 1 c(HCl) = 0.1 mol/l (0,1 N), Titripur®
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
autoignition temp.
425 °C (2-Propanol)
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
expl. lim.
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol()
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<0.5 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 12 °C (2-Propanol)
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • A highly selective electrochemical sensor for chloramphenicol based on three-dimensional reduced graphene oxide architectures: Diese Studie stellt die Entwicklung eines elektrochemischen Sensors für den Nachweis von Chloramphenicol in wässrigen Lösungen vor, wobei die Eigenschaften von reduziertem Graphenoxid genutzt werden. Chlorwasserstofflösung spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung des Graphenoxids, das für die hohe Empfindlichkeit und Selektivität des Sensors entscheidend ist (Zhang et al., 2016).
  • Effects of cross-linking molecular weights in a hyaluronic acid-poly(ethylene oxide) hydrogel network on its properties: In dieser Forschungsarbeit wird die Auswirkung der Vernetzung mit unterschiedlichen Molekulargewichten auf die Eigenschaften eines Hyaluronsäure-Polyethylenoxid-Hydrogels untersucht. Die Verwendung von Chlorwasserstofflösung bei der Modifizierung der Hydrogelstruktur ist für die Optimierung der physikalischen Eigenschaften für mögliche Anwendungen in der analytischen Chemie von entscheidender Bedeutung (Noh et al., 2006).
  • [Determination of docosahexenoic acid in human serum by capillary gas chromatography]: Dieser Artikel beschreibt eine Methode zur Bestimmung von Docosahexaensäure in Humanserum mittels Kapillargaschromatographie, bei der Chlorwasserstofflösung während des Veresterungsprozesses von Fettsäuren verwendet wird. Dies zeigt ihren Nutzen bei der Verbesserung der Präzision von Analyseverfahren (Li et al., 1997, Artikel auf Chinesisch).
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Flüssigkeit bilden
Stoffmengenkonzentration 0,0994–1,006 mol/l
Messunsicherheit ± 0,0004 mol/l
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung wird mit standardisierter Natriumhydroxidlösung (Artikelnummer 1.09141) bestimmt. Die Natriumhydroxid-Lösung wurde mit einer Chlorwasserstofflösung (Artikelnummer 1.09060) bestimmt, die mit dem volumetrischen Standard Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Artikelnummer 1.02408) standardisiert wurde.
Diese volumetrische Lösung ist auf Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroxymethyl)aminomethan) mittels dem volumetrischem Standard Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Artikelnummer 1.02408), zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, analysiert durch unser akkreditiertes Kalibrierlabor von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 rückführbar. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F - closed cup - (2-Propanol)
flash_point_c
12 °C - closed cup - (2-Propanol)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Discover the ChemiSphere™ App for secure, contactless reagent data transfer to Metrohm OMNIS titrators, ensuring accuracy, traceability, and efficiency.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100326100004022536004891
100326100304054839747472