Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Salzsäurelösung, 25% for analysis EMSURE®
vapor pressure
12 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥25.0% (alkalimetric)
form
liquid
impurities
≤0.01 ppm As (Arsenic), ≤0.010 ppm Cd (Cadmium), ≤0.010 ppm Co (Cobalt), ≤0.010 ppm Li (Lithium), ≤0.010 ppm Mn (Manganese), ≤0.010 ppm Sr (Strontium), ≤0.010 ppm V (Vanadium), ≤0.020 ppm Ba (Barium), ≤0.020 ppm Be (Beryllium), ≤0.020 ppm Cr (Chromium), ≤0.020 ppm Cu (Copper), ≤0.020 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.020 ppm Ni (Nickel), ≤0.020 ppm Pb (Lead), ≤0.050 ppm Al (Aluminium), ≤0.050 ppm Ge (Germanium), ≤0.050 ppm Tl (Thallium), ≤0.050 ppm Zn (Zinc), ≤0.100 ppm Bi (Bismuth), ≤0.100 ppm K (Potassium), ≤0.100 ppm Mg (Magnesium), ≤0.100 ppm Ti (Titanium), ≤0.100 ppm Zr (Zirconium), ≤0.200 ppm Fe (Iron), ≤0.5 ppm Free chlorine (Cl), ≤0.500 ppm Ca (Calcium), ≤0.500 ppm Na (Sodium), ≤1 ppm NH4 (Ammonium), ≤1 ppm Sulfate (SO4), ≤1 ppm Sulfite (SO3), ≤50 ppm Bromide (Br)
ign. residue
≤5 ppm (as SO4)
color
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
kinematic viscosity
1.73 cSt(20 °C)
bp
107 °C/1013 hPa
SMILES string
Cl
mp
-52 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Research on the Synthesis of Zinc-Ammonium Phosphate Using Galvanic Waste Sludge as a Source of Zinc: In dieser Studie wird ein neuartiger Ansatz untersucht, bei dem eine Chlorwasserstofflösung im Syntheseprozess zum Zweck der Aufwertung von Abfallstoffen verwendet wird. Der Artikel zeigt eine chemische Strategie, die die Ressourcenrückgewinnung verbessert und erheblich zur Abfallminimierung in industriellen Praktiken beiträgt (Morgovan et al., 2024).
- Contactless conductivity sensor employing moist paper as absorbent for in-situ detection of generated carbon dioxide gas: In dieser Studie werden Chlorwasserstoffsäurelösungen bei der Entwicklung eines neuen, kostengünstigen kontaktlosen Leitfähigkeitssensors verwendet. Dieser Sensor beruht auf einem einfachen papierbasierten System für die In-situ-Überwachung von Gasen und stellt damit ein wichtiges Werkzeug für die Umweltüberwachung und -analyse dar (Nacapricha et al., 2020).
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| assay ≥25.0% (alkalimetric) | assay ≥32.0% (alkalimetric) | assay 30% |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid |
| pH <1 (20 °C in H2O) | pH <1 (20 °C in H2O) | pH <1 (20 °C, 300 g/L in H2O) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C |
| density 1.12 g/cm3 at 20 °C | density 1.16 g/cm3 at 20 °C | density 1.15 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salzsäurelösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Protokolle
Photometrische Bestimmung mit Pyridylazo-resorcin (PAR) nach einer Säureextraktion
Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction
Soil analysis to determine aluminum content using Spectroquant® aluminum test kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with Mordant Blue 29.
Artikel
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Soil analysis to determine iron content in soil samples using Spectroquant® Iron Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1003161000 | 04022536004433 |
| 1003162500 | 04022536004457 |
| 1003169025 | 04022536004488 |
| 1003169950 | 04022536900919 |
| 1003162511 | 04022536529936 |
| 1003161011 | 04022536529912 |