Fortfahren mit
1.00314
Salzsäure
37%, Emprove® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, fuming
Synonym(e):
Salzsäure, Chlorwasserstofflösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
UNSPSC Code:
12352301
Beilstein/REAXYS Number:
1098214
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Salzsäure, fuming, 37%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
190 hPa ( 20 °C), 3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
36.5-38.0% (alkalimetric)
form
liquid
concentration
37%
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
>100 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 20 °C, 1.19 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Salzsäure kann als Säuerungsmittel in vielen verschiedenen pharmazeutischen Formulierungen und Prozessen verwendet werden.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.370071.373124.80791
concentration
37%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
agency
BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
agency
Ph. Helv.
agency
-
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
assay
36.5-38.0% (alkalimetric)
assay
-
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salzsäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100314100004022536004358
100314920104022536660738
100314250004022536004372
100314250804027269304584
100314902504022536004396