Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 49,70 | |
| 25 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 214,00 | |
| 950 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 4.390,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
agency
Ph. Helv.
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
bp
>100 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 20 °C
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
foreign activity
Aflatoxin
storage temp.
2-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
1.37312.9025 / 25L / PE canister
1.37312.9208 / 200L / PE drum
1.37312.9950 / 950L / IBC
1.37312.9958 / 950L / IBC
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning in place | application(s) cleaning in place | application(s) cleaning in place | application(s) liquid formulation |
| agency Ph. Helv. | agency - | agency - | agency Ph. Helv. |
| foreign activity Aflatoxin | foreign activity Aflatoxin | foreign activity Aflatoxin | foreign activity - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| grade GMO free, Halal, GMP, Kosher | grade GMO free, GMP, Halal, Kosher | grade GMO free, GMP, Halal, Kosher | grade - |
| density 1.18 g/mL at 20 °C | density 1.18 g/mL at 20 °C | density 1.18 g/mL at 20 °C | density 1.12 g/cm3 at 20 °C, 1.18 g/mL at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salzsäure
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1373122500 | 04027269137748 |
| 1373129958 | 04054839392962 |
| 1373129025 | 04027269137755 |