Fortfahren mit
1.00304
Hydrobromic acid
47%, EMPLURA®
Synonym(e):
Hydrogen bromide solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
€ 114,75
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 612,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
Assay:
≥47% (acidimetric)
Form:
liquid
€ 114,75
Listenpreis€ 153,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bromwasserstoffsäure 47 %, EMPLURA®
vapor pressure
10.6 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥47% (acidimetric)
form
liquid
impurities
≤0.0005% Fe (Iron), ≤0.001% Heavy metals (as Pb), ≤0.002% Phosphate, Phosphite (as PO4), ≤0.005% Sulfate and sulphite (as SO4), ≤0.01% Non volatile matter, ≤0.05% Chloride (Cl)
bp
126 °C/1013 hPa
mp
-11 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • The use of ion chromatography for the determination of volatile inorganic acids in workplace air: Bromwasserstoffsäure wird zur Validierung von Methoden zur Bewertung der Luftqualität an Arbeitsplätzen verwendet, um die Sicherheit und die Einhaltung von Umwelt- und Gesundheitsstandards zu gewährleisten. Diese Anwendung unterstreicht die Bedeutung von 47%iger Bromwasserstoffsäure für die Aufrechterhaltung der chemischen Sicherheit in industriellen Umgebungen (Kowalska und Szewczyńska, 2022).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 47 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,05 %
Phosphat, Phosphit (als PO₄): ≤ 0,002 %
Sulfat und Sulfit (als SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Nichtflüchtige Stoffe: ≤ 0,01 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.003061.003071.00344
assay
≥47% (acidimetric)
assay
47%
assay
-
assay
≥57% (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
bp
126 °C/1013 hPa
bp
126 °C/1013 hPa
bp
126 °C/1013 hPa
bp
127 °C/1013 hPa
impurities
≤0.0005% Fe (Iron), ≤0.002% Phosphate, Phosphite (as PO4), ≤0.01% Non volatile matter, ≤0.001% Heavy metals (as Pb), ≤0.05% Chloride (Cl), ≤0.005% Sulfate and sulphite (as SO4)
impurities
-
impurities
≤0.01 ppm Se (Selenium), ≤0.02 ppm Be (Beryllium), ≤0.02 ppm Co (Cobalt), ≤0.02 ppm Cu (Copper), ≤0.02 ppm Li (Lithium), ≤0.02 ppm Ni (Nickel), ≤0.02 ppm Pb (Lead), ≤0.02 ppm Sr (Strontium), ≤0.05 ppm Cd (Cadmium), ≤0.05 ppm Ge (Germanium), ≤0.05 ppm Mn (Manganese), ≤0.05 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.05 ppm Tl (Thallium), ≤0.05 ppm V (Vanadium), ≤0.1 ppm Al (Aluminium), ≤0.1 ppm As (Arsenic), ≤0.1 ppm Ba (Barium), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm Cr (Chromium), ≤0.1 ppm Fe (Iron), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Mg (Magnesium), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm Zn (Zinc), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.5 ppm Ca (Calcium), ≤2 ppm Phosphate, Phosphite (as PO4), ≤20 ppm Iodide (I), ≤200 ppm Chloride (Cl), ≤30 ppm Sulfate and sulphite (as SO4), ≤5 ppm Heavy metals (ACS), ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
impurities
≤0.1 ppm Ba (Barium), ≤0.1 ppm Be (Beryllium), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm Cd (Cadmium), ≤0.1 ppm Co (Cobalt), ≤0.1 ppm Cr (Chromium), ≤0.1 ppm Cu (Copper), ≤0.1 ppm Ge (Germanium), ≤0.1 ppm Li (Lithium), ≤0.1 ppm Mn (Manganese), ≤0.1 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.1 ppm Ni (Nickel), ≤0.1 ppm Pb (Lead), ≤0.1 ppm Sr (Strontium), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm Tl (Thallium), ≤0.1 ppm V (Vanadium), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.5 ppm Zn (Zinc), ≤1 ppm Al (Aluminium), ≤1 ppm As (Arsenic), ≤1 ppm Ca (Calcium), ≤1 ppm K (Potassium), ≤1 ppm Na (Sodium), ≤10 ppm Phosphorous compounds (as PO4), ≤100 ppm Chloride and Bromide (as Cl), ≤2 ppm Fe (Iron), ≤20 ppm Sulfate (SO4), ≤5 ppm Mg (Magnesium)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromwasserstoffsäure 47 %
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100304050004022536004129
100304902004022536004143
100304250004022536004136