Produktname
Hydroiodsäure 57 %, for analysis EMSURE®
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥57% (acidimetric)
form
liquid
impurities
≤0.1 ppm Ba (Barium), ≤0.1 ppm Be (Beryllium), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm Cd (Cadmium), ≤0.1 ppm Co (Cobalt), ≤0.1 ppm Cr (Chromium), ≤0.1 ppm Cu (Copper), ≤0.1 ppm Ge (Germanium), ≤0.1 ppm Li (Lithium), ≤0.1 ppm Mn (Manganese), ≤0.1 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.1 ppm Ni (Nickel), ≤0.1 ppm Pb (Lead), ≤0.1 ppm Sr (Strontium), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm Tl (Thallium), ≤0.1 ppm V (Vanadium), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.5 ppm Zn (Zinc), ≤1 ppm Al (Aluminium), ≤1 ppm As (Arsenic), ≤1 ppm Ca (Calcium), ≤1 ppm K (Potassium), ≤1 ppm Na (Sodium), ≤10 ppm Phosphorous compounds (as PO4), ≤100 ppm Chloride and Bromide (as Cl), ≤2 ppm Fe (Iron), ≤20 ppm Sulfate (SO4), ≤5 ppm Mg (Magnesium)
ign. residue
≤50 ppm (as sulfate)
pH
1 (20 °C, 13 g/L in H2O)
bp
127 °C/1013 hPa
mp
-50 °C (External MSDS)
density
1.70 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
- Spontaneous anion-exchange synthesis of optically active mixed-valence Cs(2)Au(2)I(6) perovskites from layered CsAuCl(4) perovskites: Diese Forschungsarbeit beleuchtet die Verwendung von 57%iger Iodwasserstoffsäure bei der Synthese fortschrittlicher Perowskit-Materialien und zeigt, wie effektiv sie hochreine chemische Umwandlungen für materialwissenschaftliche Anwendungen erleichtert. Die Studie liefert wertvolle Einblicke in die Erzeugung optisch aktiver Materialien für den potenziellen Einsatz in elektronischen und optischen Geräten (Bhawna et al., 2021).
- Analytical challenges in the quantitative determination of 2H/1H ratios of methyl iodide: In dieser Studie wird 57%ige Iodwasserstoffsäure bei der Vorbereitung von Proben für die Isotopenanalyse in der Massenspektrometrie verwendet, was ihre entscheidende Rolle bei Umwelttests und in der analytischen Chemie verdeutlicht. Die Forschungsarbeit befasst sich mit den großen Herausforderungen bei der Messung der Isotopenzusammensetzung, die für die Rückverfolgung chemischer Quellen und Pfade in der Umweltwissenschaft unerlässlich ist (Feakins et al., 2013).
Analysis Note
Chlorid und Bromid (als Cl): ≤ 100 ppm
Phosphorhaltige Verbindungen (als PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 1 ppm
As (Arsen): ≤ 1 ppm
Ba (Barium): ≤ 0,1 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0,1 ppm
Bi (Bismut): ≤ 0,1 ppm
Ca (Calcium): ≤ 1 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,1 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,1 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,1 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,1 ppm
Fe (Eisen): ≤ 2 ppm
Ge (Germanium): ≤ 0,1 ppm
K (Kalium): ≤ 1 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,1 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,1 ppm
Mo (Molybdän): ≤ 0,1 ppm
Na (Natrium): ≤ 1 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,1 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,1 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,1 ppm
Ti (Titan): ≤ 0,1 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,1 ppm
V (Vanadium): ≤ 0,1 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,5 ppm
Zr (Zirkonium): ≤ 0,1 ppm
Alkoxygruppen: entspricht
Rückstand bei Entzündung (als Sulfat): ≤ 50 ppm
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroiodsäure 57 %
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?