Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
assay
≥99% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
form
solid
potency
>30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O)
mp
160 °C
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
bulk density
460 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
As: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Co: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.01%, Na: ≤0.01%, Zn: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CCC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes Kristallpulver oder farblose Kristalle
Aussehen der Lösung (0,5 mol/l, Salzsäure 1 mol/l): klar und farblos
Spez. Drehung (α 20/D, 50 g/l, Salzsäure 1 mol/l, berechnet auf getrocknete Substanz): +31,5 bis +32,5
UV-Absorption (260 nm, 0,5 mol/l, 1 cm, Salzsäure 1 mol/l): ≤ 0,10
UV-Absorption (280 nm, 0,5 mol/l, 1 cm, Salzsäure 1 mol/l): ≤ 0,10
Chlorid (Cl): ≤ 0,02 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Co (Cobalt): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,01 %
Zn (Zink): ≤ 0,0005 %
Fremd-Aminosäuren: ≤ 0,3 %
Andere ninhydrinpositive Substanzen: ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust (105 °C, 3 Stunden): ≤ 0,3 %
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% substance (anhydrous) basis (alkalimetric) | assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay 98.5-100.5% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form solid | form powder | form - | form powder |
| pH 3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.02%, sulfate (SO42-): ≤0.01% | anion traces - | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤200 ppm, sulfate (SO42-): ≤200 ppm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutaminsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1002919010 | 04022536692593 |
| 1002910250 | 04022536004020 |
| 1002911000 | 04022536004037 |