Merck
G1251
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure
≥99% (HPLC), suitable for microbiological culture, ReagentPlus®
Synonym(e):
(S)-2-Amino-glutarsäure, Glu
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.13
Beilstein:
1723801
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-Glutaminsäure, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Agentur
suitable for SM 5210
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
1 M HCl: soluble 100 mg/mL
Dichte
1.54 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
C: 40.4-41.2%
N: 9.2-9.8%
SMILES String
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChIKey
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
L-Glutaminsäure wird zur Steigerung des endogenen Acetylcholinüberflusses eingesetzt. Sie wurde als Ergänzung im Wachstumsmedium von fleischverderbendem Pseudomonas fragi 72 eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Ein exzitatorischer Aminosäurenneurotransmitter, der in allen Unterarten von Glutamatrezeptoren (metabotrop, kianat, NMDA und AMPA) ein Agonist ist.
Glutaminsäure oder Glutamat, das Salz von Glutaminsäure, agiert als Neurotransmitter und dient außerdem als Vorläufer für andere Neurotransmitter wie γ-Aminobuttersäure. Glutaminsäure spielt in vielen Metabolismuswegen, die Wachstum, Reproduktion, Erhaltung und Immunität steuern, eine Schlüsselrolle. Sie wird zu α-Ketoglutarat, einer Schlüsselkomponente des TCA(Tricarbonsäure)-Zyklus und ein Vorläufer für die Biosynthese von Nukleinsäuren und bestimmten Aminosäuren, umgewandelt. In Zellen wird Glutamin durch das Enzym Glutaminase zu Glutamat umgewandelt.
Glutamin dient als Energiequelle für schnellteilende Zellen, umfassend Lymphozyten, Enterozyten, Makrophagen und Tumore. Glutamin vermittelt den Proteinumsatz mittels zellulärer mTOR-Signalisierung (mechanistic Target of Rapamycin). Es steht außerem mit der Hemmung der Apoptose in Verbindung.
Ein exzitatorischer Aminosäure-Neurotransmitter, der ein Agonist an allen Subtypen der Glutamat-Rezeptoren (metabotropen, Kainat, NMDA und AMPA) ist.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The biology of cancer: metabolic reprogramming fuels cell growth and proliferation.
DeBerardinis RJ
Cell Metabolism, 7(1), 11-20 (2008)
Cristina Giaroni et al.
European journal of pharmacology, 476(1-2), 63-69 (2003-09-13)
Several reports suggest that enteric cholinergic neurons are subject to a tonic inhibitory modulation, whereas few studies are available concerning the role of facilitatory pathways. Glutamate, the main excitatory neurotransmitter in the central nervous system (CNS), has recently been described
Mixed carbon source utilization of meat-spoiling Pseudomonas fragi 72 in relation to oxygen limitation and carbon dioxide inhibition.
Molin G.
Applied and Environmental Microbiology, 49(6), 1442-1447 (1985)
Glutamic acid, twenty years later.
Garattini S
The Journal of Nutrition, 130, 901S-909S (2000)
Jasdeep Saini et al.
Journal of clinical medicine, 9(10) (2020-10-15)
In many neurodegenerative and muscular disorders, and loss of innervation in sarcopenia, improper reinnervation of muscle and dysfunction of the motor unit (MU) are key pathogenic features. In vivo studies of MUs are constrained due to difficulties isolating and extracting
Artikel
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
application for HPLC