Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
form
fine powder
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
8 %, 65 °F
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
solubility
1330 g/L
density
1.665 g/cm3 at 18 °C
cation traces
Al: ≤0.2 ppm, As: ≤1 ppm, Hg: ≤1 ppm, Pb: ≤0.5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Wasserfreies Zitronensäure-Pulver Emprove® Essential ist in ihrer wasserfreien Pulverform existierende Zitronensäure.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP | agency BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP | agency EP reference standard |
| form fine powder | form coarse powder | form fine powder, solid | form - |
| assay 99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric) | assay 99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric) | assay 99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric) | assay - |
| density 1.665 g/cm3 at 18 °C | density 1.665 g/cm3 at 18 °C | density 1.665 g/cm3 at 18 °C | density - |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zitronensäure
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1002415000 | 04022536003245 |
| 1002419029 | 04022536939735 |