Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 528,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
solid
potency
3150 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
450 °C
solubility
36 g/L
density
2.46 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900‑1100 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.003%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.003%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
B(=O)OB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
InChI key
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form crystals or chunks | form solid | form powder |
| solubility 36 g/L | solubility ethanol: soluble at 20 °C | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| pH 4 (25 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| cation traces Ca: ≤0.002%, K: ≤0.003%, Na: ≤0.003%, Fe: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%, Mg: ≤0.0005% | cation traces - | cation traces Ag: ≤5 mg/kg, Al: ≤50 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤30 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤30 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Tl: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg | cation traces - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1303-86-2
1303-86-2