Fortfahren mit
1.00136
Benzoesäure
for analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Benzoesäure, Phenylameisensäure, Benzolcarbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-618-2
NACRES:
NA.21
Assay:
99.5-100.5% (alkalimetric)
Form:
solid
Grade:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.001 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
99.5-100.5% (alkalimetric)
form
solid
autoignition temp.
570 °C
potency
1700 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.002% Sulfur compounds (as S), ≤0.005% In methanol insoluble matter, ≤0.5% Water
sulfated ash
≤0.005%
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
249 °C/1013 hPa
mp
121-123 °C
transition temp
flash point 121 °C
solubility
2.9 g/L
density
1.321 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
anion traces
other halogens (as Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,9 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung (5 %; Ethanol 96 %): entspricht
Aussehen der Lösung (Farbe): entspricht
Aussehen der Lösung (Klarheit): entspricht
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,005 %
Halogenverbindungen (als Cl): ≤ 0,005 %
Schwefelverbindungen (als S): ≤ 0,002 %
In Methanol unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Oxidierbare Substanzen: entspricht
Permanganat reduzierende Substanzen: entspricht
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Sulfatasche: ≤ 0,005 %
Wasser: ≤ 0,5 %
Entspricht Reag. Ph. Eur.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to the US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, the European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR), and others.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
18102PHR1050242381
grade
ACS reagent
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
ACS reagent
assay
99.5-100.5% (alkalimetric)
assay
99.5-100.5% (alkalimetric)
assay
-
assay
≥99.5%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
traceable to USP 1055002
agency
-
form
solid
form
crystalline
form
-
form
crystalline
solubility
2.9 g/L
solubility
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
solubility
-
solubility
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoesäure
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Accurately measure the moisture content in ethanolamine (HOCHCHNH) through Karl Fischer titration, using both volumetric or coulometric methods.
Summary application report for analysis of moisture in 2-Methylpiperidine
Accurately measure the moisture content in 2-Propylamine ((CH₃)₂CHNH₂) through Karl Fischer titration, using both volumetric and coulometric methods.
Alle Protokolle anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100136902504022536002361
100136010004022536002330
100136025004022536002347
100136100004022536002354