Fortfahren mit
18102
Benzoesäure
99.5-100.5% (alkalimetric), crystalline, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E210, 99.5-100.5% (alkalimetric)
Synonym(e):
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,90
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,80
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-618-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
636131
eCl@ss:
39023903
Assay:
99.5-100.5% (alkalimetric)
Form:
crystalline
€ 54,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Benzoesäure, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E210, 99.5-100.5% (alkalimetric)
vapor density
4.21 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
10 mmHg ( 132 °C)
assay
99.5-100.5% (alkalimetric)
form
crystalline
autoignition temp.
1061 °F
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E210
impurities
oxidisable substances, complies, residual solvents, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb), ≤0.03% halogen compounds (as Cl), ≤0.7% water (Karl Fischer)
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 3 h (via H2SO4)
pH
3-5 (20 °C, 0.1%)
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
solubility
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
cation traces
As: ≤3 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution, complies for reaction against H2SO4
functional group
carboxylic acid, phenyl
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzoic acid is an aromatic monocarboxylic acid. It occurs in the form of colorless leaflets or needles. It reacts with hydrogenating reagents to afford hexahydrobenzoic acid. On decomposition (by heating) in the presence of lime or alkali, it affords benzene and carbon dioxide. It can be synthesized by the cobalt or manganese catalyzed atmospheric oxidation of toluene.
Application
Benzoic acid may be employed as a standard in the quantitative and calorimetric studies. It may be employed as an intermediate in the synthesis of the following:
  • paints
  • pigments
  • varnish
  • wetting agents
  • aroma compounds
  • benzoyl chloride
  • benzotrichloride
It was used to investigate the mechanism of complex addition reaction of hydroxyl radicals with various aromatic compounds.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
330471.02401W213101
assay
99.5-100.5% (alkalimetric)
assay
≥99.9% (alkalimetric)
assay
-
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
solubility
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
solubility
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
solubility
2.9 g/L
solubility
soluble, clear, colorless (95% ethanol, 1gm/3mL)
bp
249 °C (lit.)
bp
249 °C (lit.)
bp
249 °C/1013 hPa
bp
132-133 °C/10 mmHg, 249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
mp
121-123 °C
mp
121-125 °C (lit.)
form
crystalline
form
crystalline
form
solid
form
powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoesäure
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hydroxylation by electrochemically generated OH. radicals. Mono-and polyhydroxylation of benzoic acid: products and isomer distribution.
Oturan MA and Pinson J.
The Journal of Physical Chemistry, 99(38), 13948-13954 (1995)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 122-122 (1994)
S Nacht et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 4(1), 31-37 (1981-01-01)
The transepidermal penetration and metabolic disposition of 14C-benzoyl peroxide were assessed in vitro (excised human skin) and in vivo (rhesus monkey). In vitro, the benzoyl peroxide penetrated into the skin, through the stratum corneum or the follicular openings, or both
Global Trade Item Number
SKUGTIN
18102-2.5KG-R04061833544884
18102-25KG-R04061833544891
18102-1KG-R04061826723357
18102-500G-R04061838755087