Fortfahren mit
1.00134
Benzoesäure
standard for elemental analysis
Synonym(e):
Benzoesäure, Phenylameisensäure, Benzolcarbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-618-2
Form:
solid
€ 72,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.001 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
570 °C
potency
1700 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
249 °C/1013 hPa
mp
121-123 °C
transition temp
flash point 121 °C
density
1.321 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • A familiar ring to it: biosynthesis of plant benzoic acids – Diese Studie untersucht die Biosynthesewege zu Benzoesäure in Pflanzen. Dies ist wichtig für das Verständnis des Pflanzenmetabolismus und die Entwicklung synthetischer Wege für die Produktion von Benzoesäure-Derivaten (Widhalm und Dudareva, 2015).
  • Pd (II)-catalysed meta-C-H functionalizations of benzoic acid derivatives – Beschreibt eine Methode für die Meta-C-H-Funktionalisierung von Benzoesäure-Derivaten, die für Anwendungen in der synthetischen Chemie wichtig sein könnte (Li et al., 2016).
Analysis Note
C (Kohlenstoff): 68,8
H (Wasserstoff):  5,0
O (Sauerstoff): 26,2
Geeignet für die Bestimmung von C, H, O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
18102PHR1050Y0001470
Benzoic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001470
Benzoic acid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
form
solid
form
crystalline
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
pH
3-5 (20 °C, 0.1%)
pH
-
pH
-
mp
121-123 °C
mp
121-125 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
density
1.321 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoesäure
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100134000504022536002293