Fortfahren mit
100106
A23187, gemischtes Calcium-Magnesium-Salz
Useful in cell activation experiments when calcium dose-response data are not required.
Synonym(e):
A23187, Mixed Calcium-Magnesium Salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
crystalline solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 203,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Nützlich für Zellaktivierungsexperimente, wenn keine Calciumdosis-abhängigen Daten erforderlich sind.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Nützlich für Zellaktivierungsexperimente, wenn keine Calciumdosis-abhängigen Daten erforderlich sind.
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 2 Monate haltbar.
Zur Verwendung in wässrigen Systemen wird eine Zubereitung von 10 mmol/l Stammlösung in DMSO empfohlen. Mengen dieser Lösung im Mikroliterbereich können unter schnellem Mischen zu H₂O zugegeben werden (z. B. 10 µl zu 5 ml H₂O). In wässrigen Systemen aggregiert der Ionophor mit der Zeit.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
100105100107C4403
form
crystalline solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100106-10MG04055977226263