Merck
100105
Sigma-Aldrich
A23187 free acid
from Streptomyces chartreusensis, ≥98% (TLC), solid, mitochondrial ATPase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
A23187, freie Säure, Streptomyces chartreusensis
Größe auswählen
1 MG
€ 56,00
5 MG
€ 157,00
10 MG
€ 230,00
€ 56,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 56,00
5 MG
€ 157,00
10 MG
€ 230,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H37N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
523.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.77
€ 56,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
A23187, freie Säure, Streptomyces chartreusensis, A mobile ion-carrier that forms stable complexes with divalent cations.
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 1639
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: soluble
methanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[nH]1c(ccc1)C(=O)C([C@H]2OC3(O[C@H]([C@H](CC3)C)Cc4nc5c([o]4)ccc(c5C(=O)O)NC)[C@@H](C[C@H]2C)C)C
InChI
1S/C29H37N3O6/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35)/t15-,16+,17+,18?,22-,27-,29?/m0/s1
InChIKey
HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein mobiler Ionenträger, der stabile Komplexe mit zweiwertigen Kationen bildet. Nützlich für die Steigerung der intrazellulären Ca2+-Konzentration. Dient auch als Entkuppler der oxidativen Phosphorylierung und Inhibitor der mitochondrialen ATPase-Aktivität. Antibiotikum mit schwacher Wirkung gegen grampositive Bakterien. Leitet in Mauslymphom-Zelllinie (S49) außerdem die Apoptose ein. Jedoch blockiert A23187 die Apoptose in anderen Systemen, zum Beispiel wenn Interleukin-3 (IL-3) aus IL-3-abhängigen Zellen entzogen wird.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Mitochondriale ATPase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
Zur Verwendung in wässrigen Systemen wird eine Zubereitung von 100 mmol/l Stammlösung in DMSO empfohlen. Mengen dieser Lösung im Mikroliterbereich können anschließend unter schnellem Mischen zu H₂O zugegeben werden (z. B. 10 µl zu 5 ml H₂O). In wässrigen Systemen aggregiert der Ionophor mit der Zeit.
Sonstige Hinweise
Caron-Leslie, L.A., et al. 1994. FASEB J.8, 639.
Saunders, M.J. und Hepler, P.K. 1982. Science217, 943.
Pressman, B.C. 1976. Annu. Rev. Biochem. 45,501.
Pfeiffer, D.R., et al. 1974. Biochemistry 13, 4007.
Reed, P.W und Lardy, H.A. 1972. J. Biol. Chem. 247, 6970.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable