Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 188,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
lyophilized powder
composition
Verotoxin inducer, 10 (μg per vial)
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
10-12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
10 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with CAYE Broth (Base) (1.00060)
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli
General description
Application
Analysis Note
- E. coli O157:H7 ATCC 43888:
passes test
- E. coli O157:H7 ATCC 43890: passes test
- E. coli O157:H7 ATCC 43889: passes test
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| suitability Escherichia coli | suitability selective for bacteria: Escherichia E. coli | suitability Campylobacter spp., Listeria spp. | suitability Escherichia coli, coliforms |
| form lyophilized powder | form powder (dehydrated (DCM)) | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| solubility 10 g/L | solubility 39.75 g/L | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6804-07-5