Fortfahren mit
1.00002
Tri-n-butylphosphat
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur.
Synonym(e):
Tributylphosphat, TBP, TBPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3(CH2)3O)3PO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.31
EC Index Number:
204-800-2
UNSPSC Code:
12352303
Beilstein/REAXYS Number:
1710584
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
Ph. Eur.
Quality Level
vapor density
9.2 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 178 °C), 7.3 mmHg ( 150 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
autoignition temp.
770 °F
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
transition temp
flash point 146 °C
solubility
6 g/L
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI key
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemikalien spielen bei der Stabilisierung von biologischen Arzneimitteln während des Herstellungs- und Formulierungsprozesses eine wichtige Rolle – z. B. durch Verhindern von Aggregation. Wir bieten eine Bandbreite an qualitativ hochwertigen Stabilisatoren, Puffern und Salzen für eine erfolgreiche Aufreinigung und Formulierung Ihrer Biomoleküle. Diese speziell für Hochrisikoanwendungen entwickelten Produkte weisen einen geringen Anteil an biologischer Belastung und Endotoxinen auf.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette sowie eine Risikominderung gewährleistet werden können. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Tri-n-butylphosphat wird üblicherweise zusammen mit TritonTM X100 oder Tween® als Lösungsmittel bei der Lösungsmittel-Detergens-Behandlung für Virus-Inaktivierungsverfahren, insbesondere für aus Plasma gewonnene Therapeutika, verwendet.
Dank seiner geringen Mikroben- und Endotoxingrenzwerte ist Tri-n-butylphosphat Emprove® Expert besonders gut für Hochrisikoanwendungen geeignet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0000279908208.18604
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
agency
Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
solubility
6 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
6 g/L
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tri-n-butylphosphat
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100002902604027269080471
100002050004027269080457
100002250004027269080464