Fortfahren mit
8.18604
Tributylphosphat
for synthesis
Synonym(e):
TBP, TBPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3(CH2)3O)3PO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.31
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
204-800-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1710584
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
9.2 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
27 mmHg ( 178 °C), 7.3 mmHg ( 150 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
770 °F
potency
1550 mg/kg LD50, oral (Rat), >3100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
transition temp
flash point 146 °C
solubility
6 g/L
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI key
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Spontaneous Surface Convection and Extraction (Stripping) Rate in Systems with Tributyl Phosphate and Di(2-ethylhexyl) Hydrogen Phosphate: In dieser Studie werden die spontane Oberflächenkonvektion und die Extraktionsraten in Systemen mit Tributylphosphat (TBP) und Di(2-ethylhexyl)-hydrogenphosphat untersucht. Die Ergebnisse sind von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung der Effizienz von chemischen Trennungen und Extraktionen in der analytischen Chemie (Kizim und Golubina, 2020).
  • The effect of radiolysis and thermally stimulated acid hydrolysis on tributyl phosphate and its solutions in ISOPAR-M: In dieser Forschungsarbeit werden die Auswirkungen von Radiolyse und thermisch stimulierter Säurehydrolyse auf TBP und seine Lösungen in ISOPAR-M untersucht. Das Verständnis dieser Auswirkungen ist für die Gewährleistung der Stabilität und Sicherheit von TBP bei verschiedenen industriellen Anwendungen, insbesondere bei der Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen, von wesentlicher Bedeutung (Serenko et al., 2022).
  • Protective Effects in the Radiolysis of Acidified Hydrocarbon Solutions of Tributyl Phosphate: In diesem Artikel werden die Schutzwirkungen bei der Radiolyse angesäuerter Kohlenwasserstofflösungen von TBP untersucht. Die Studie liefert Einblicke in die Abschwächung des Abbaus von TBP unter Strahlung, was für seine Anwendung in der Nuklearindustrie von Bedeutung ist (Serenko et al., 2022).
  • Radicals from tributyl phosphate decomposition: a combined electron paramagnetic resonance spectroscopic and computational chemistry investigation: Mithilfe der elektronenparamagnetischen Resonanzspektroskopie (EPR) und der computergestützten Chemie werden in dieser Studie die bei der Zersetzung von TBP gebildeten Radikale untersucht. Die Ergebnisse verbessern das Verständnis der Stabilität von TBP und der Abbaupfade unter verschiedenen Bedingungen (Sosulin et al., 2023).
  • Kinetics and mechanism of Eu(III) transfer in tributyl phosphate microdroplet/HNO3 aqueous solution system revealed by fluorescence microspectroscopy: In dieser Forschungsarbeit wird die Fluoreszenzmikrospektroskopie eingesetzt, um die Kinetik und den Mechanismus des Europium(III)-Transfers in einem TBP-Mikrotropfen/HNO₃-System zu untersuchen. Die Erkenntnisse tragen zur Entwicklung effizienterer Trennverfahren in der analytischen und nuklearen Chemie bei (Miyagawa et al., 2022).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,976–0,978
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
00675158615240494
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
97%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
6 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble 1ml in 165ml water, organic solvents: miscible
solubility
organic solvents: miscible, water: soluble (1mL in 165mL)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tributylphosphat
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
pictograms
Health hazardExclamation mark
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818604250004022536440491
818604050004022536440477
818604500004027269060435
818604010004022536440460
818604902604027269144364
818604100004022536440484