Fortfahren mit
09-774
Anti-EED-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
embryonic ectoderm development
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 566,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
42
€ 566,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
dog, chicken, bovine, opossum, rat
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
dog ... Eed(476779)
human ... EED(8726)
mouse ... Eed(13626)
rat ... Eed(293104)
General description
Proteine der Polycomb-Gruppe sind wichtig für den Erhalt des Transkriptions-Silencing. Ein konservierter PcG-Komplex, PRC2, besteht aus verschiedenen Proteinen, einschließlich der Histon-Methyltransferase EZH2, dem WD-Repeat-Protein EED (embryonic ectoderm development) und dem Zinkfingerprotein Suz12. Die durch EED vermittelte Transkriptionsunterdrückung involviert die Histon-Deacetylierung, während EZH2 Histon H3 an Lysin 27 methyliert. Das EED-Protein liegt in vier Isoformen vor. Diese EED-Isoformen assoziieren selektiv mit verschiedenen EZH2-haltigen Komplexen, was zum differenzierten Targeting ihrer assoziierten Methyltransferase-Aktivität führt. Diese Komplexe spielen eine Rolle bei Hox-Gen-Silencing, X-Inaktivierung, Germelinentwicklung, Stammzellen-Pluripotenz und Krebsmetastasen.
~ 53 kDa gemessen. Uniprot beschreibt drei Isoformen mit 51 kDa (Isoform 1), 53 kDa (Isoform 2) und 46 kDa (Isoform 3).
Immunogen
Epitop: A.S. 429-441
Synthetisches Peptid, das den A.S. 429–441 von humanem EED, an KLH konjugiert, entspricht.
Application
Verwenden Sie den Anti-EED-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in WB validiert wurde, um EED nachzuweisen, auch als embryonic ectoderm development bekannt.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt EED, Molekülmasse ~62-70 kDa.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Kontrolle
Jurkat-Zelllysat
3T3/A31-Zelllysat
Western-Blot-Analyse: 1 μg/ml dieses Antikörpers wies EED in 10 μg Jurkat-Zelllysat nach.
Other Notes
Ersetzt: 09-727
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-1320-M03-19607-1562
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, mouse, human
clone
polyclonal
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
RIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Falak Sher et al.
Cellular reprogramming, 13(1), 1-6 (2010-10-29)
Recently, we have demonstrated the expression of the polycomb group protein Ezh2 in embryonic and adult neural stem cells. Although Ezh2 remained highly expressed when neural stem cells differentiate into oligodendrocyte precursor cells, it is downregulated during the differentiation into
Hamish W King et al.
Genome research, 28(10), 1494-1507 (2018-08-30)
Polycomb group (PcG) proteins are transcriptional repressors that play important roles in regulating gene expression during animal development. In vitro experiments have shown that PcG protein complexes can compact chromatin to limit the activity of chromatin remodeling enzymes and access
Fatemeh Mirzamohammadi et al.
Nature communications, 7, 12047-12047 (2016-06-23)
Polycomb repressive complex 2 (PRC2) controls maintenance and lineage determination of stem cells by suppressing genes that regulate cellular differentiation and tissue development. However, the role of PRC2 in lineage-committed somatic cells is mostly unknown. Here we show that Eed