05-1320-M
Anti-EED Antibody, clone AA19
ascites fluid, from mouse
Synonym(e):
WD protein associating with integrin cytoplasmic tails 1, embryonic ectoderm development
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EED(8726)
mouse ... Eed(13626)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Apoptose & Krebs
Chromatin-Biologie (ChIP)
Qualität
Western Blot Analysis: 1:5,000 of this lot detected EED on 15 μg/mL of A431 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
A431 Cell Lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable