Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
General description
Immunogen
Application
Immunfluoreszenz: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurde an die Thr180- und Tyr182-Reste phosphorylierter p38α in mit Anisomycin stimulierten fixierten HeLa-Zellen nachgewiesen.
Immunpräzipitation (IP): Mit 2-5 μl (5-10 μl/ml) dieses Antikörpers wurde der aktive p38α aus mit Anisomycin behandelten HeLa-Ganzzellextrakt und auch der menschliche rekombinante GST-p38α (separat) in RIPA-Puffer immunpräzipitiert.
Immunpräzipitation und Kinasereaktion (IPK): Mit 2-5 μl dieser Charge wurde phosphorylierter p38α von den mit Anisomycin behandelten HeLa-Zellen und auch von dem rekombinanten p38α (separat) immunpräzipitiert und anschließend in eine In-vitro-Kinasereaktion mit rekombinantem GST-ATF-2 gegeben, wo er ATF-2 an Thr69/71 phosphorylierte.
Signalisierung
MAP-Kinasen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Mit Anisomycin behandelte HeLa-Zellen
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human, vertebrates, mouse | species reactivity human | species reactivity human, mouse |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form culture supernatant | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| clone polyclonal | clone 8.78.8, monoclonal | clone polyclonal | clone 6E5.2, monoclonal |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... MAPK14(1432) | Gene Information human ... MAPK14(1432) | Gene Information human ... PRKAA1(5562) | Gene Information human ... MAPK14(1432) |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 09-272-25UL | 04054839342547 |