Fortfahren mit
07-788
Anti-Phospho-Abl(Tyr412)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
ABL1, JTK7, c-ABL, p150, v-abl, v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 416,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
ELISA, WB
Citations:
10
€ 416,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr412)
Gene Information
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
General description
145 kDa
Immunogen
KLH-konjugiertes Peptid, das der Aminosäurenregion, die humanes c-Abl-Tyr412 umgibt, entspricht.
Application
Dieser Anti-Phospho-Abl(Tyr412)-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA und WB für den Nachweis von Phospho-Abl (Tyr412) validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Zytoskelettsignalisierung
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Biochem/physiol Actions
Andere Spezies wurden nicht getestet.
Erkennt sowohl Abl als auch BCR-Abl, wenn es an dem Tyrosinrest, der Tyr412 in Abl entspricht, phosphoryliert ist.
Physical form
Immunaffinitätsgereinigt
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-787MABT203C5240
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
24-21, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
Gene Information
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
Gene Information
human ... ABI1(10006)
Gene Information
human ... ABL1(25)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phosphoproteomic analysis of AML cell lines identifies leukemic oncogenes
Walters, Denise K, et al
Leukemia Research, 30, 1097-1104 (2006)
Wenjing Tao et al.
The Journal of biological chemistry, 289(31), 21463-21472 (2014-06-14)
Jak2 is involved in cytokine growth factor-stimulated signal transduction, but the mechanism of its activation is largely unknown. Here, we investigated Jak2 activation in a normal hematopoietic cell line, 32D mouse myeloid cells. The bimolecular fluorescence complementation studies showed that
Jia Hu et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 30(2), 450-461 (2023-11-09)
This study sought to identify β-catenin targets that regulate desmoid oncogenesis and determine whether external signaling pathways, particularly those inhibited by sorafenib (e.g., PDGFRβ), affect these targets to alter natural history or treatment response in patients. In vitro experiments utilized
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-78804053252628009