MABT203
Anti-Abl (c-, v-, Bcr-) Antibody, clone 24-21
clone 24-21, from mouse
Synonym(e):
Tyrosine-protein kinase ABL1, Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1, Abelson tyrosine-protein kinase 1, Proto-oncogene c-Abl, p150
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
24-21, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ABI1(10006)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Abl (c-, v-, Bcr-) in 10 µg of K562 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable