Fortfahren mit
AB10022
Anti-Histon-H2A.X-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Histone H2A.X, Histone H2AX, H2a/x, Histone H2A.X, H2AFX
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 549,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
FACS, WB
Citations:
4
€ 549,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1663
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat, bovine
manufacturer/tradename
Chemicon®, Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... H2Ax(531733)
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
General description
Histone sind basische Zellkernproteine, die für die Nukleosomstruktur der Chromosomenfasern in Eukaryoten verantwortlich sind. Zwei Moleküle jedes der vier Kernhistone (H2A, H2B, H3 und H4) bilden ein Oktamer, das mit sich wiederholenden Einheiten von ca. 146 bp DNA, sogenannten Nukleosomen, umwickelt ist. H2A.X, auch H2AFX genannt, ist eine Variante von Histon H2A, das in einer Untergruppe von Nukleosomen vorhanden ist. H2A.X hat ein einzigartiges C-terminales Ende, das nach dem durch Bestrahlung oder Aptose bewirkten Abbau der doppelsträngigen DNA phosphoryliert wird. H2AX ist an der DNA-Reparatur und an der Erhaltung der Genomstabilität beteiligt. Es wurde mit der homologen Rekombination und nicht-homologen Endkopplung von DNA-Reparatur-Signalwegen in Verbindung gebracht. Es wird davon ausgegangen, dass H2A.X eine wichtige Rolle bei der Rekrutierung von DNA-Reparaturfaktoren und DNA-Schaden-Signalproteinen spielt. H2A.X wird vom RING1- und RNF2/RING2-Komplex ubiquiniert zum Erhalt einer spezifischen Markierung für die transkriptionale Repression. Dieses Protein kann beim Bruch der doppelsträngigen DNA auch durch die E2-Ligase UBE2N und die E3-Ligasen RNF8 und RNF168 ubiquiniert werden, um Reparaturproteine für den beschädigten Situs zu rekrutieren.
~16 kDa gemessen
Immunogen
Epitop: A.S. 121-139
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus von humanem Histon H2A.X entspricht.
Application
Der Anti-Histon H2A.X-Antikörper (polyklonaler Antikörper aus Kaninchen) ist validiert für die Verwendung in WB zum Nachweis von Histon H2A.X, das auch als H2AFX bezeichnet wird.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Western-Blot-Analyse: Eine 1:10.000 Verdünnung dieses Antikörpers wies 500 ng rekombinantes Histon H2A.X nach.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:10.000 Verdünnung dieses Antikörpers wies Histon H2A.X in 10 µg Ratten2-Säureextrakt, BALB 3T3/A31-Säureextrakt und Histon-Gewebelysatextrakt aus Kalbsthymus nach.
Durchflusszytrometische Analyse: 1,0 µg dieses Antikörpers aus einer repräsentativen Charge wies Histon H2A.X in 1X10E6-HeLa-Zellen nach.
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Peptid-Affinitätschromatographie
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Säureextrakt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:10.000 Verdünnung dieses Antikörpers wies Histon H2A.X in 10 µg HeLa-Säureextrakt nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H5912AB10029SAB5700699
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
microarray: suitable, western blot: 1:1,000 using whole cell extracts of HeLa (human epitheloid carcinoma) cells or NIH3T3 mouse fibroblast cells treated with staurosporine
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable (Recommended starting concentration is 1 μg/mL. Please optimize the concentration based on your specific assay requirements.), immunofluorescence: 1:50-1:200, immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:1000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Histon-H2A.X-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB1002204053252675843