Fortfahren mit
07-617
Anti-mGluR1-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-GPRC1A, Anti-MGLU1, Anti-MGLUR1, Anti-PPP1R85, Anti-SCA44, Anti-SCAR13
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 518,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
25
€ 518,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRM1(2911)
General description
142 kDa
Immunogen
Peptid, das den Aminosäuren 1180–1199 (C-PNVTYASVILRDYKQSSSTL) von Ratten-mGluR1 entspricht
Application
Der Anti-mGLuR1-Antikörper weist Werte von mGluR1 nach und wurde zur Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neurodegenerative Erkrankungen
Biochem/physiol Actions
Basierend auf der Sequenzhomologie wird eine Kreuzreaktion mit Mensch und Maus erwartet
mGluR1
Physical form
0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an mGluR1 in einem mikrosomalen Rattenhirnpräparat beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-23906-67605-855R
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
rat
species reactivity
rat
species reactivity
human, rat
species reactivity
rat, mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
monoclonal
UniProt accession no.
Q13255
UniProt accession no.
Q14831
UniProt accession no.
Q14416
UniProt accession no.
P42261
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Glutamate is an excitatory neurotransmitter found in the synaptic vesicles of glutamatergic synapses. The post-synaptic neurons in these synapses contain ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamate binds to AMPA (α-amino-3-hydroxy-5- methylisoxazole-4-propionic acid) subtype glutamate receptors, leading to sodium influx into the post-synaptic cell and resulting in neuronal excitability and synaptic transmission. The NMDA (N-methyl-d-aspartate) subtype glutamate receptors, on the other hand, regulate synaptic plasticity, and can influence learning and memory. The metabotropic g-protein coupled mGluRs modulate downstream calcium signaling pathways and indirectly influence the synapse’s excitability. The synaptic architecture includes intracellular scaffolding proteins (PSD-95, GRIP), intercellular cell adhesion molecules (NCAMs, N-Cadherins), and a variety of signaling proteins (CaMKII/PKA, PP1/PP2B). Processes critical for synaptic transmission and plasticity are influenced by these molecules and their interactions. When the function of these molecules is disrupted, it leads to synaptic dysfunction and degeneration, and can contribute to dementia as seen in Alzheimer’s disease.
Reduced metabotropic glutamate receptor 5 density in major depression determined by [(11)C]ABP688 PET and postmortem study.
Deschwanden, A; Karolewicz, B; Feyissa, AM; Treyer, V; Ametamey, SM; Johayem, A; Burger et al.
The American Journal of Psychiatry null
D D Wright et al.
The Journal of comparative neurology, 364(4), 729-745 (1996-01-22)
We demonstrate that the metabotropic glutamate receptor mGluR1 alpha is enriched in two interneuron cell populations in the dorsal division of the cochlear nucleus. Electron microscopic analysis confirms that mGluR1 alpha immunoreactivity is concentrated in the dendritic spines of cartwheel
Tianyu Bai et al.
Cellular and molecular neurobiology (2022-07-08)
The underlying mechanisms of opioid-induced hyperalgesia (OIH) remain unclear. Herein, we found that the protein expression of metabotropic glutamate receptor 1 (mGluR1) was significantly increased in the right but not in the left laterocapsular division of central nucleus of the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-61704053252328862