Fortfahren mit
07-412
Anti-Dimethyl-Arginin-Antikörper, symmetrisch (SYM10)
serum, Upstate®
Synonym(e):
Anti-SYM10-Antikörper, Dimethyl-Arginin-Nachweis-Ak, Symmetrisches-Dimethyl-Arginin-Ak
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 640,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
37
€ 640,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
dimethylation (Arg)
General description
Arginin-Methylierung ist eine posttranslationale Modifikation, die zur Bildung von asymmetrischen und symmetrischen dimethylierten Argininen (a- und sDMA) führt.
Erkennt keine nichtmethylierten Peptide, Peptide, die asymmetrisch dimethylierte Arginine aufweisen, oder Peptide, die ein einzelnes symmetrisches Dimethylarginin aufweisen.
Unterschiedlich
Immunogen
Peptid, das vier symmetrische Dimethyl-Arginin-Glycin-Repeats enthält
Application
Der Anti-Dimethyl-Arginin-Antikörper, symmetrisch (SYM10), ist ein hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von Dimethyl-Arginin und wurde in ICC, IP und WB validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Chromatin-Biologie
Forschungskategorie
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Erkennt Proteine, die mehrere symmetrisch dimethylierte Arginine aufweisen, einschließlich p80-Coilin und das Sm-Protein B, B′ und D.
Physical form
Ganzes Kaninchen-Antiserum mit 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin. Bei -20 °C flüssig.
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-303, Jurkat-Zelllysat.
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von Jurkat-Zellen beurteilt
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-41307-41409-814
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
antibody form
serum
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lindsay M Webb et al.
Frontiers in immunology, 10, 524-524 (2019-04-04)
Multiple sclerosis is an autoimmune disease of the central nervous system (CNS) mediated by CD4+ T cells and modeled via experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). Inhibition of PRMT5, the major Type II arginine methyltransferase, suppresses pathogenic T cell responses and EAE.
Madhumitha Rengasamy et al.
Nucleic acids research, 45(19), 11106-11120 (2017-10-05)
We observed overexpression and increased intra-nuclear accumulation of the PRMT5/WDR77 in breast cancer cell lines relative to immortalized breast epithelial cells. Utilizing mass spectrometry and biochemistry approaches we identified the Zn-finger protein ZNF326, as a novel interaction partner and substrate
Joris Paris et al.
Retrovirology, 15(1), 48-48 (2018-07-13)
Nuclear localization of Gag is a property shared by many retroviruses and retrotransposons. The importance of this stage for retroviral replication is still unknown, but studies on the Rous Sarcoma virus indicate that Gag might select the viral RNA genome
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-41204053252369377