Fortfahren mit
09-814
Anti-Dimethylarginin-Antikörper, asymmetrisch (ASYM25)
serum, from rabbit
Synonym(e):
dimethyl-arginine, asymmetric
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 529,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
WB
Citations:
7
€ 529,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Asymmetrisches Dimethylarginin (ADMA) ist ein endogener L-Arginin-Metabolit, der durch die Proteolyse von Proteinen mit methyliertem Arginin entsteht und ein bekannter Inhibitor von Stickstoffmonoxid-Synthase (NOS) ist. In verschiedenen Studien hatte ADMA eine regulatorische Rolle bei der Zellmotilität und dem Aktinzytoskelett inne. Erhöhte Werte von ADMA stehen mit sporadischer FSGS, koronarer Herzkrankheit, Hypertonie, peripherer arterieller Verschlusskrankheit, Adipositas, Schlaganfall, Präeklampsie und kardiovaskulärer Mortalität/Morbidität bei Patienten mit diabetischer Nephropathie in Zusammenhang.
Mehrere. Dieser Antikörper weist Proteine mit asymmetrisch dimethylierten Argininen nach.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das asymmetrisch dimethylierte Arginin-Glycin-Repeats enthält.
Application
Weisen Sie Dimethylarginin mit diesem Anti-Dimethylarginin-Antikörper, asymmetrisch (ASYM25), der zur Verwendung in WB validiert ist, nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt dimethylierte Arginine.
Analysis Note
Kontrolle
Mit PRMT1 behandelte und unbehandelte MEF-Zelllysate.
Mittels Western Blot an mit PRMT1 behandelten und unbehandelten MEF-Zelllysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Dimethylarginin in 10 µg von mit PRMT1 behandelten und unbehandelten MEF-Zelllysaten nach.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-413SMB0093807-414
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
-
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
-
biological source
rabbit
species reactivity
mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
-
species reactivity
human, mouse
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
-
antibody form
serum
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Minghao Yang et al.
Cell death & disease, 13(9), 815-815 (2022-09-24)
Osteosarcoma (OS), the most common primary malignancy of the bone, has a poor prognosis due to its high mortality rate and high potential for metastasis. Thus, it is urgently necessary to explore functional molecular targets of therapeutic strategies for osteosarcoma.
Li-Ming Liu et al.
Cancer research, 79(11), 2865-2877 (2019-04-25)
C/EBPα is an essential transcription factor involved in regulating the expression or function of certain cell-cycle regulators, including in breast cancer cells. Although protein arginine methyltransferases have been shown to play oncogenic roles in a variety of cancers, little is
Yongtai Bai et al.
Molecular cell, 75(6), 1299-1314 (2019-07-30)
MRE11 nuclease forms a trimeric complex (MRN) with RAD50 and NBS1 and plays a central role in preventing genomic instability. When DNA double-strand breaks (DSBs) occur, MRN is quickly recruited to the damage site and initiates DNA end resection; accordingly
Global Trade Item Number
SKUGTIN
09-81404053252288166