Fortfahren mit
07-360
Anti-Acetyl-Histon H3(Lys27)-Antikörper
serum, Upstate®
Synonym(e):
H3K27Ac, Histone H3 (acetyl K27)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 666,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, vertebrates, Saccharomyces cerevisiae
Application:
ChIP, DB, WB
Citations:
178
€ 666,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, vertebrates, Saccharomyces cerevisiae
species reactivity (predicted by homology)
yeast (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys27)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
17 kDa
Histon H3 (UniProt: P61830) wird in Hefe vom Gen HHT1 (auch bekannt als YBR010W, YBR0201, HHT2, SIN2, YNL031C, N2749; Gen-ID: 852295) kodiert. Histon H3 ist eine Kernkomponente des Nukleosoms. Nukleosomen wickeln und komprimieren DNA in Chromatin, wodurch zellulären Mechanismen, die DNA als Matrize erfordern, der Zugang zur DNA erschwert wird. Histon H3 kann verschiedene posttranslationale Modifikationen durchlaufen, welche die Genexpression entweder aktivieren oder unterdrücken. Histon H3 kann eine Mono-, Di- oder Trimethylierung durchlaufen. Trimethyliertes H3K27 ist eng mit inaktiven Genpromotoren assoziiert und monomethyliertes H3K27 ist mit aktiven Promotoren assoziiert. Das dimethylierte H3K27 hat ein ähnliches Verteilungsmuster wie H3K27. Histon H3 kann auch eine Acetylierung an Lys9, 14, 18, 23, 27 und 56 durchlaufen. Die Acetylierung von Histon H3 führt zur Transkriptionsaktivierung. Die Acetylierung von Histon definiert die Offenheit von Chromatin, da acetylierte Histone nicht so dicht gepackt sein können wie deacetylierte Histone. H3K27ac ist eine wichtige Enhancer-Markierung, die zwischen aktiven und bereiten Enhancer-Elementen unterscheiden kann, und Enhancer-proximale Gene ohne H3K27ac-Anreicherung weisen geringere Expressionsstärken auf als durchschnittliche Enhancer-proximale Gene. Die Menge von H3K27ac sinkt schrittweise ab dem frühesten Pronukleusstadium bis zum 8-Zellen-Stadium, was der wichtigsten embryonalen Genomaktivierung (EGA) entspricht, gefolgt von einer erneuten Acetylierung von H3K27 ab dem Morulastadium, das die erste Zelllinienspezifikation von IVF-Embryos begleitet. Bei Drosophila liegt H3K27ac bei frühen Embryos in hohen Konzentrationen vor und sinkt nach 4 Stunden, wenn die Konzentration von trimethyliertem H3K27 steigt. (Literatur: Creyghton, MP et al. ( ). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 107(50); 21931-21936; Tie, F et al (2009). Development 136 (18); 3131-3141).
Immunogen
Epitop: Lys27
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 11 Aminosäuren der N-terminalen Region des humanen, an Lysin 27 acetylierten Histon H3 entspricht.
Application
ChIP-Seq-Analyse: Die Chromatin-Immunpräzipitation wurde mit dem Magna ChIP HiSens-Kit (Katalognr. 17-10460), 2 µl Anti-Acetyl-Histon H3 (Lys27)-Antikörper (Katalognr. 07-360), 20 µl Protein A/G-Beads und 1E6 vernetztem HeLa-Zellen-Chromatin durchgeführt, gefolgt von einer DNA-Aufreinigung mit magnetischen Beads. Aus Input- und ChIP-DNA-Proben wurden unter Verwendung von Standardprotokollen mit barcodierten Illumina-Adaptern Bibliotheken erstellt und auf dem Illumina HiSeq-Instrument analysiert. Ein Übermaß von vierzehn Millionen Reads von FastQ-Dateien wurden nach der Entfernung des TagDust-Tags (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/) mit Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) kartiert. Peaks wurden mit MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/) identifiziert, wobei Peaks und Reads im UCSC Genome Browser (http://genome.ucsc.edu) von BigWig und BED-Dateien als benutzerdefinierter Track dargestellt werden. Die höchsten 25 % der identifizierten Peaks in Datensatz 07-360 zeigten eine Überlappung von 96 % mit Peaks, die im Track ENCODE H3K27Ac BROAD Histone für HeLa-S3 identifiziert wurden.
Anti-Acetyl-Histon-H3(Lys27)-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von an Lysin 27 acetyliertem Histon H3. Dieser Antikörper ist auch als Anti-H3K27ac bekannt, wurde in Peer-Reviewed-Fachzeitschriften publiziert, seine Spezifizität wurde mittels Dot Blot (DB) verifiziert und er wurde in ChIP, ChIP-Seq, WB, DB und Mplex validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Erkennt an Lysin 27 acetyliertes Histon H3.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchen-Antiserum mit 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Säureextrahierte Proteine aus HeLa-Zellen, die mit Natriumbutyrat behandelt wurden
Mittels Western Blot an Säureextrakt von mit 5 mmol/l Natriumbutyrat behandelten HeLa-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:5.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Acetyl-Histon H3 (Lys27) in Säureextrakt von mit 5 mmol/l Natriumbutyrat behandelten HeLa-Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-44807-35507-360-S
species reactivity
human, vertebrates, Saccharomyces cerevisiae
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
species reactivity
vertebrates, Saccharomyces cerevisiae, human
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
antibody form
serum
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable, dot blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, western blot: suitable
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Quantitative mass spectrometry of histones H3.2 and H3.3 in Suz12-deficient mouse embryonic stem cells reveals distinct, dynamic post-translational modifications at Lys-27 and Lys-36.
Jung, HR; Pasini, D; Helin, K; Jensen, ON
Molecular and Cellular Proteomics null
A global change in RNA polymerase II pausing during the Drosophila midblastula transition.
Chen, K; Johnston, J; Shao, W; Meier, S; Staber, C; Zeitlinger, J
eLife null
Roberta Cianfrocca et al.
Cell death and differentiation, 24(10), 1811-1820 (2017-07-15)
The limited clinical response to conventional chemotherapeutics observed in colorectal cancer (CRC) may be related to the connections between the hyperactivated β-catenin signaling and other pathways in CRC stem-like cells (CRC-SC). Here, we show the mechanistic link between the endothelin-1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-36004053252620515