Fortfahren mit
07-356
Anti-NR3A-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-GluN3A, Anti-NMDAR-L, Anti-NMDAR3A, Anti-NR3A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 481,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
38
€ 481,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIN3A(116443)
General description
130 kDa
Immunogen
Peptid, das den Aminosäuren 1098–1113 (SRKTELEEYQKTNRTC) von Ratten-NR3A entspricht.
Application
Der Anti-NR3A-Antikörper ist ein Antikörper gegen NR3A zur Verwendung in WB.
Forschungs-Unterkategorie
Oxidativer Stress
Neurodegenerative Erkrankungen
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Biochem/physiol Actions
NR3A
Physical form
0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Format: Aufgereinigt
Protein-A-Chromatografie
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an einem mikrosomalen Proteinpräparat aus Rattenhirn beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-39804-901AB1555
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
antibody form
serum
species reactivity
rat, human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
fish, human, rat, mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
A12W, monoclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
Q8TCU5
UniProt accession no.
Q13224
UniProt accession no.
Q12879
UniProt accession no.
Q12879
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Glutamate is an excitatory neurotransmitter found in the synaptic vesicles of glutamatergic synapses. The post-synaptic neurons in these synapses contain ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamate binds to AMPA (α-amino-3-hydroxy-5- methylisoxazole-4-propionic acid) subtype glutamate receptors, leading to sodium influx into the post-synaptic cell and resulting in neuronal excitability and synaptic transmission. The NMDA (N-methyl-d-aspartate) subtype glutamate receptors, on the other hand, regulate synaptic plasticity, and can influence learning and memory. The metabotropic g-protein coupled mGluRs modulate downstream calcium signaling pathways and indirectly influence the synapse’s excitability. The synaptic architecture includes intracellular scaffolding proteins (PSD-95, GRIP), intercellular cell adhesion molecules (NCAMs, N-Cadherins), and a variety of signaling proteins (CaMKII/PKA, PP1/PP2B). Processes critical for synaptic transmission and plasticity are influenced by these molecules and their interactions. When the function of these molecules is disrupted, it leads to synaptic dysfunction and degeneration, and can contribute to dementia as seen in Alzheimer’s disease.
Hoau-Yan Wang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(35), 10961-10973 (2009-09-04)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by synaptic dysfunction and cardinal neuropathological features including amyloid plaques and neurofibrillary tangles. Soluble amyloid-beta (Abeta) can suppress synaptic activities by interacting with alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (alpha7nAChRs). Here, we show that alpha7nAChR and NMDA
Amino terminal domain regulation of NMDA receptor function.
Herin, Greta Ann and Aizenman, Elias
European Journal of Pharmacology, 500, 101-111 (2004)
Roles of diverse glutamate receptors in brain functions elucidated by subunit-specific and region-specific gene targeting.
Mori, Hisashi and Mishina, Masayoshi
Life Sciences, 74, 329-336 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-35604053252586989