Fortfahren mit
07-329
Anti-acetyl-Histon H4 (Lys16)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Histone H4 Acetylated on Lysine 16, H4K16Ac, Histone H4 (acetyl K16), H4 histone family, member A, H4a
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
ChIP, DB, WB, inhibition assay, multiplexing
Citations:
279
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys16)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
General description
10 kDa
An Lysin 16 acetyliertes Histon H4 (UniProt: P62805; auch als H4K16Ac, Histon H4 (Acetyl K16), Mitglied A der H4 Histonfamilie, H4a bekannt) wird vom humanen HIST1H4A (auch bekannt als H4/J, HIST1H4F, HIST1H4L, H4FN, H4FA, H4FH, HIST1H4H, H4F2, H4FM, H4/A, H4FK, H4FG, HIST2H4, HIST1H4I, H4/N, HIST1H4B)-Gen (Gen-ID: 121504, 554313, 8294, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8370) kodiert. Histone sind hochkonservierte Proteine und dienen bei der Organisation von Zellkern-DNA zu Chromatin als Strukturgerüst. Histonmodifikationen regulieren die DNA-Transkription, -Reparatur, -Rekombination und -Replikation. Zwei Moleküle jedes der vier Kernhistone (H2A, H2B, H3 und H4) bilden ein Oktamer, das mit sich wiederholenden Einheiten von DNA, sogenannten Nukleosomen, umwickelt ist, welche die DNA-Zugänglichkeit zu den zellulären Mechanismen, die DNA als Template benötigen, einschränkt. Dadurch spielen Histone eine entscheidende Rolle bei der Transkriptionsregulation, DNA-Reparatur, DNA-Replikation und hinsichtlich der Chromosomenstabilität. Die DNA-Zugänglichkeit wird durch eine komplexe Reihe von posttranslationalen Histonmodifikationen, dem sogenannten Histon-Code, und Nukleosomen-Remodelling reguliert. Histon H4 besitzt eine globuläre Hauptdomäne und einen langen N-terminalen Schwanz und ist an der ′Perlen-auf-einer-Schnur′-Struktur der Nukleosomen beteiligt. Es ist bekannt, dass Histon H4 an Lysin 5, 8, 12 und 16 acetyliert. Acetylierungen sind wichtig für die Regulierung der Histonabscheidung, transkriptionalen Aktivierung, DNA-Replikation und -Reparatur. Die Hyperacetylierung der Histonschwänze sorgt nachweislich für die Neutralisierung der positiven Ladung sowie für die Schwächung von Histon-DNA und Nukleosom-Nukleosom-Interaktionen, wodurch die Chromatinstruktur destabilisiert und die Zugänglichkeit der DNA zu verschiedenen DNA-bindenden Proteinen erhöht wird. Chromosomenaberrationen, an denen Histon H4 beteiligt ist, sind eine Ursache von B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphomen.
Immunogen
Epitop: N-Terminus (Lys 16)
KLH-konjugiertes lineares Peptid, den 10 Aminosäuren der N-terminalen Region des humanen an Lysin 16 acetyliertem Histon H4 entsprechend.
Application
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Aus einer repräsentativen Probe von 1 μg wurde Acetyl-Histon H4 (Lys16) aus HeLa-Chromatin ausgefällt.
Analyse mittels Immunzytochemie: Eine 1:1.000 Verdünnung einer repräsentativen Probe detektierte Acetyl-Histon H4 (Lys16) in HeLa-, A431-, HUVEC- und NIH/3T3-Zelllinien.
Dot-Blot-Analyse: Eine 1:1.000 Verdünnung einer repräsentativen Probe detektierte Acetyl-Histon H4 (Lys16) bei
einem Absurance Histon H3 Antikörper-Spezifitäts-Array (Best.- Nr. 16-667) und einem Absurance Histon H2A, H2B, H4 Antikörper-Spezifitäts-Array (Best.- Nr. 16-665).
Der Anti-acetyl-Histon H4 (Lys16)-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von Acetyl-Histon H4 (Lys16), das auch also H4K16Ac, Histon H4 (Acetyl K16) bekannt ist und für die Verwendung in ChIP, WB, Mplex, PIA, DB und ChIP-seq publiziert und validiert wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Biochem/physiol Actions
Der polyklonale Kaninchen-Antikörper detektiert humanes an Lysin 16 acetyliertes Histon H4.
Eine weitreichende Kreuzreaktivität zwischen Spezies ist zu erwarten.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2 – 8 °C 1 Monat ab Empfangsdatum haltbar.
Für maximale Produktrückgewinnung das Fläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blotting in einem Lysat aus mit Natriumbutyrat behandelten HeLa-Zellen.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000 Verdünnung dieses Antikörpers detektierte Acetyl-Histon H4 (Lys16) in Lysaten von mit Natriumbutyrat behandelten HeLa-Zellen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
06-59806-86607-108
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
Tetrahymena sp., human
species reactivity
Tetrahymena sp., human, eukaryotes
species reactivity
Xenopus, mouse, avian, chicken, human, bovine
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable, dot blot: suitable, multiplexing: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Histone Modifications Poster
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Characterization of BEAF mutations isolated by homologous recombination in Drosophila.
Roy, S; Gilbert, MK; Hart, CM
Genetics null
Genomewide screen for negative regulators of sirtuin activity in Saccharomyces cerevisiae reveals 40 loci and links to metabolism.
Raisner, RM; Madhani, HD
Genetics null
Long-range spreading of dosage compensation in Drosophila captures transcribed autosomal genes inserted on X.
Gorchakov, AA; Alekseyenko, AA; Kharchenko, P; Park, PJ; Kuroda, MI
Genes & Development null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-32908436037123184