Merck
06-866
Anti-Acetyl-Histon-H4-Antikörper
serum, Upstate®
Synonym(e):
H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
Tetrahymena sp., human, eukaryotes
Application:
ChIP, ICC, WB
Citations:
1215
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Tetrahymena sp., human, eukaryotes
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys5,Lys8,Lys 12,Lys16)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
General description
Histon H4 ist eines der 5 wichtigsten Histonproteine, die an der Struktur des Chromatins in eukaryotischen Zellen beteiligt sind. H4 besitzt eine globuläre Hauptdomäne sowie einen langen N-Terminus und ist an der ′Perlenschnur′-Struktur der Nukleosomen beteiligt. Die Acetylierung von Histon H4 findet unter dem Einfluss der Enzymfamilie der Histonacetyltransferasen (HAT) an verschiedenen Lysin-Positionen am Histonende statt.
10 kDa
Immunogen
Epitop: a.a. 2–19
KLH-konjugiertes Peptid, das a.a. 2–19 des Tetrahymena-Histons H4 [AGGAcKGGAcKGMGAcKVGAAcKRHS-C], acetyliert an den Lysinen 5, 8, 12 und 16, entspricht.
Application
Chromatin-Immunpräzipitation:
Mit 5–10 μl dieser Charge wurde aktives Chromatin immungefällt, das acetyliertes Histon H4 aus 2 X 106 serumstimulierten HeLa-Zellen enthielt.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Verwenden Sie den Anti-Acetyl-H4-Antikörper (polyklonaler Antikörper aus Kaninchen), der publiziert und für ChIP, WB, ICC validiert ist, zum Nachweis von Acetyl-Histon H4, das auch Mitglied A der H4-Histonfamilie bzw. 1-H4a genannt wird.
Biochem/physiol Actions
Acetyliertes Histon H4 und acetyliertes Histon H2B aus Tetrahymena-Zellen zeigt eine schwache Kreuzreaktion mit acetyliertem Histon H2B aus HeLa-Zellen und kann mit anderen acetylierten Proteinen kreuzreagieren.
Andere Spezies wurden nicht getestet, von einer Kreuzreaktion wird jedoch ausgegangen, da Histon H4 gut konserviert ist.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Voll-Antiserum mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Mit TSA behandelte Jurkat-Zellen. Als Negativkontrolle ist eine Immunpräzipitation ohne Antikörper durchzuführen, indem die obenauf schwimmende Fraktion mit 60 μl Lachssperma-DNA/Protein-A-Agarose – 50%ige Suspension inkubiert wird. Durch Transkription inaktivierte DNA-Proben sollten als Kontrollen für PCR aufbereitet werden.
Wird regelmäßig mittels Western-Blot an Makronuklei von Tetrahymena-Zellen oder an Proteinen beurteilt, die von mit 5 mM Natriumbutyrat behandelten HeLa-Zellen säureextrahiert wurden.
Western-Blot-Analyse:
Eine Verdünnung von 1:2.000 dieser Charge wies acetyliertes Histon H4 in säureextrahierten Proteinen von HeLa-Zellen nach, die mit 5 mM Natriumbutyrat behandelt worden waren. Natriumbutyrat wirkt hemmend auf Deacetylasen und wurde zur besseren Erkennung von acetyliertem Histon H4 verwendet.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Acetyl-Histon-H4-Antikörper
oder