Fortfahren mit
07-327
Anti-Acetyl-Histon-H4(Lys5)-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Histone H4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 624,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Application:
ChIP, DB, ICC, WB
Citations:
139
€ 624,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys5)
Gene Information
human ... HIST2H4B(554313)
General description
Histon H4 ist eines der 5 wichtigsten Histonproteine, die an der Struktur des Chromatins in eukaryotischen Zellen beteiligt sind. H4 besitzt eine globuläre Hauptdomäne sowie einen langen N-Terminus und ist an der ′Perlenschnur′-Struktur der Nukleosomen beteiligt. Die Acetylierung von Histon H4 findet unter dem Einfluss der Enzymfamilie der Histonacetyltransferasen (HAT) an verschiedenen Lysin-Positionen am Histonende statt.
~ 13 kDa gemessen
Immunogen
Epitop: N-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem N-Terminus von humanem Histon H4 entspricht, das an Lys5 acetyliert ist.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Acetyl-Histon H4 in HeLa- und A431-Zellen nach.
Dot-Blot-Spezifitätsanalyse: Eine repräsentative Charge wies Acetyl-Histon H4(Lys5)-Peptide nach, aber keine nichtacetylierten Histon H4(Lys4)-Peptide oder andere Peptide, die modifizierten Histonen entsprechen.
Chromatin-Immunpräzipitation: 5 µl einer repräsentativen Charge immunpräzipitierten Acetyl-Histon H4 in HeLa-S3-Chromatin.
Verwenden Sie diesen Anti-Acetyl-Histon-H4(Lys5)-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in WB, DB, ICC, ChIP-seq und ChIP validiert wurde, um Acetyl-Histon H4 (Lys5), auch als H4K5Ac, Histon H4 (Acetyl K5) bekannt, nachzuweisen.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt den N-Terminus von Histon H4, das an Lys5 acetyliert ist.
Es wird erwartet, dass dieser Antikörper eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität aufweist.
Physical form
Immundepletiertes Kaninchenserum mit 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Mittels Immundepletion aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
HeLa-Säureextrakt
Mittels Western Blot an HeLa-Säureextrakt beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000 Verdünnung dieses Antikörpers wies Acetyl-Histon H4 in 10 µg HeLa-Säureextrakt nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-32806-59806-866
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... HIST2H4B(554313)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c