Fortfahren mit
07-248
Anti-BSA (Rinderserumalbumin)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
5
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, bovine, human, horse, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Alb(280717)
horse ... Alb(100034206)
human ... ALB(213)
mouse ... Alb(11657)
rat ... Alb(24186)
General description
66 kDa
Immunogen
Fraktion V aus Rinderserumalbumin
Application
Dieser Anti-Albumin-Antikörper ist ein Antikörper gegen BSA (Rinderserumalbumin) zur Verwendung in WB.
Forschungs-Unterkategorie
Epitop-Markierungen
Forschungskategorie
Epitop-Markierungen und Allgemeine Verwendung
Biochem/physiol Actions
BSA
Physical form
0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Format: Aufgereinigt
Protein-A-Chromatografie
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an BSA und Albumin als Verunreinigung in Lysaten aus verschiedenen in-vitro-kultivierten Zelllinien beurteilt
Other Notes
Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0281A3156A9085
clone
polyclonal
clone
-
clone
-
clone
-
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
species reactivity
mouse, bovine, human, horse, rat
species reactivity
-
species reactivity
-
species reactivity
-
antibody form
purified antibody
antibody form
-
antibody form
-
antibody form
-
biological source
rabbit
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
UniProt accession no.
P02769
UniProt accession no.
P02769
UniProt accession no.
P02769
UniProt accession no.
P02769
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-248-25UG04054839350245