Fortfahren mit
07-210
Anti-AKAP 150-Antikörper
serum, Upstate®
Synonym(e):
Anti-Anti-AKAP75, Anti-Anti-AKAP79, Anti-Anti-H21
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
12
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AKAP1(8165)
General description
150 kDa
Immunogen
Peptid, das den Aminosäuren 428–449 von Ratten-AKAP 150 (C-TTVGQAEEATVGQAEEATVGQA) entspricht.
Application
Der Anti-AKAP 150-Antikörper ist ein Antikörper gegen AKAP 150 zur Verwendung in WB.
Forschungs-Unterkategorie
Kinasen und Phosphatasen
RNA-Bindungsprotein (RBP)
Forschungskategorie
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
AKAP 150
Physical form
0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Antiserum
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an einem zytosolischen Rattenhirnpräparat beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA008620HPA053891HPA060999
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
All eukaryotic organisms require tight regulation of gene expression for complex processes such as development, differentiation, cell specification, and responses to environmental stimuli. Many genes are regulated post-transcriptionally, in addition to transcriptional mechanisms of gene regulation. RNA-binding proteins (RBPs) are essential for post-transcriptional gene regulation, linking transcription and translation in many processes including transcription, splicing, export, rate of translation and turnover. In all of these events, RBPs coordinate regulation of the amount of protein produced from mRNA transcripts.
Matthew A Nystoriak et al.
Science signaling, 10(463) (2017-01-26)
Hypercontractility of arterial myocytes and enhanced vascular tone during diabetes are, in part, attributed to the effects of increased glucose (hyperglycemia) on L-type CaV1.2 channels. In murine arterial myocytes, kinase-dependent mechanisms mediate the increase in CaV1.2 activity in response to
AKAP signaling in reinstated cocaine seeking revealed by iTRAQ proteomic analysis.
Reissner, KJ; Uys, JD; Schwacke, JH; Comte-Walters, S; Rutherford-Bethard, JL; Dunn et al.
The Journal of Neuroscience null
Aleksandra Polishchuk et al.
Cell communication and signaling : CCS, 22(1), 371-371 (2024-07-24)
Protein kinase A (PKA) enhances neurotransmission at the neuromuscular junction (NMJ), which is retrogradely regulated by nerve-induced muscle contraction to promote Acetylcholine (ACh) release through the phosphorylation of molecules involved in synaptic vesicle exocytosis (SNAP-25 and Synapsin-1). However, the molecular
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-21004053252738777